Merck
QR0100
Sigma-Aldrich
SYBR® Green定量RT-PCRキット
One step SYBR® Green RT-qPCR with MMLV & hot-start Taq DNA Polymerase
別名:
SYBR® Green定量RT-qPCRキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 250 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
RT-qPCR: suitable
colorless
入力
purified RNA
適合性
ABI 5700
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
検出方法
SYBR® Green
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
SYBR® Green定量RT-PCRキットは、Moloneyマウス白血病ウイルス逆転写酵素(M-MLV RT)、JumpStart Taq DNAポリメラーゼ、およびSYBR Green I蛍光色素を組み合わせた遺伝子発現測定用ワンステップRT-PCRキットです。この便利な調製済み2倍ミックスには、M-MLV RT、SYBR Green I色素、JumpStart Taq DNAポリメラーゼ、純度99%デオキシヌクレオチド、バッファー、不動態化剤、および安定化剤が含まれています。JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、抗体で不活性化させたホットスタート酵素です。反応温度が一旦70°Cに到達すると、DNAポリメラーゼ-抗体複合体が解離し、Taq DNAポリメラーゼ活性が回復します。この抗体-酵素複合体により、マニュアルによるホットスタート法に比べ混入リスクが低い状態で、セットアップを容易かつ簡便に行うことができます。
アプリケーション
SYBR®グリーン定量RT-qPCRキットは、以下のワンステップ逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)法に使用されています。
  • ジェノグループIおよびIIのノロウイルスの特異的遺伝子クラスターの検出
  • チクングニアウイルス(CHIKV)RNA定量
  • mRNA発現レベルの検出
  • ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)および前立腺がん細胞から抽出された全RNAの増幅。
特徴および利点
  • このマスターミックスにより、反応間の一貫性と再現性が得られます。
  • 準備時間が短縮され、複数回のピペット操作で生じ得る混入のリスクが低減します
  • マニュアル法やワックスホットスタート法に比べセットアップ時間が短縮されます
  • JumpStartTaqポリメラーゼにより、プライマー二量体の量および非特異的産物形成が減少します。
  • SYBR® Green I色素は、コストがかからず、使用しやすく、高感度です
  • 広範囲の装置に適合します
  • 反応正規化に用いる別バイアルのROX標準色素が含まれています
包装
1キットは、各50μLの100反応分に相当します
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,994,056、6,171,785と、対応する米国外での特許請求のうち、1つ以上が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求(米国特許番号6,814,934に含まれる装置やシステムなど)によって保護されている権利や、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • SYBR® Green Taq ReadyMix™ for Quantitative RT-PCR 2 x 25
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • P219210X PCR Buffer, Optimized for routine PCR with MgCl2 includedSDS
  • M878725 mM MgCl2 1.5 mL/vialSDS
  • R4526Reference Dye for Quantitative PCR, 100 ×, solution .3 mL/vialSDS
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Pei Jin Lim et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(2), e2661-e2661 (2014-03-04)
Chikungunya virus (CHIKV) has resulted in several outbreaks in the past six decades. The clinical symptoms of Chikungunya infection include fever, skin rash, arthralgia, and an increasing incidence of encephalitis. The re-emergence of CHIKV with more severe pathogenesis highlights its
Carmela R Balistreri et al.
Scientific reports, 9(1), 11028-11028 (2019-08-01)
Bicuspid aortic valve (BAV) disease is recognized to be a syndrome with a complex and multifaceted pathophysiology. Its progression is modulated by diverse evolutionary conserved pathways, such as Notch-1 pathway. Emerging evidence is also highlighting the key role of TLR4
Caiyun Shan et al.
Molecular medicine reports, 17(4), 5300-5305 (2018-02-03)
Stroke is the most common cause of mortality worldwide. Post-stroke angiogenesis is of great significance to the treatment of strokes. The aim of the present study was to investigate the mechanism underlying the angiogenesis-promoting effect of microRNA‑126 (miR‑126)‑associated signaling pathways
Phui San Ho et al.
Virology journal, 7, 13-13 (2010-01-23)
Chikungunya virus (CHIKV) is a mosquito-borne alphavirus and one of the prevalent re-emerging arbovirus in tropical and subtropical regions of Asia, Africa, and Central and South America. It produces a spectrum of illness ranging from inapparent infection to moderate febrile
Rong Ouyang et al.
Molecular medicine reports, 25(1) (2021-12-02)
Uric acid (UA) is the final oxidation product of purine metabolism. Hyperuricemia has been previously reported to contribute to vascular endothelial dysfunction and the development of cardiovascular diseases, metabolic syndrome and chronic kidney diseases. In addition, it has been reported
資料
RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
Quantitative PCR (qPCR) provides information about gene expression, gene amplification or loss, and small alterations. qPCR is often used to investigate tumor biology and to discover the genetic and epigenetic causes of cancer
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
すべて表示
プロトコル
Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.