Merck
L8511
Sigma-Aldrich
ロイペプチン
powder, ≥85% (HPLC)
別名:
ロイペプチン ヘミ硫酸塩, N-アセチル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-アルギニナール ヘミ硫酸塩, アセチル-Leu-Leu-Arg-アール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,300
10 MG
¥47,600
25 MG
¥92,400
50 MG
¥165,000
100 MG
¥207,000
250 MG
¥568,000
¥22,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,300
10 MG
¥47,600
25 MG
¥92,400
50 MG
¥165,000
100 MG
¥207,000
250 MG
¥568,000
About This Item
化学式:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
475.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥22,300
Check Cart for Availability
製品名
ロイペプチン, synthetic, ≥85% (HPLC)
由来生物
synthetic
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI Key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ロイペプチンはプロテアーゼ阻害剤として、以下の用途に使用されています。ウェスタン免疫ブロット法および免疫沈降法において細胞を回収するための氷冷溶解緩衝液に[1]断片化したクロマチンサンプルを分離するためのクロマチン免疫沈降(ChIP)溶解緩衝液に[2]タンデム親和性精製(TAP)のために細胞を溶解する溶解緩衝液Iに[3]
生物化学的/生理学的作用
セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼのインヒビターです。プラスミン、トリプシン、パパイン、カルパイン、カテプシンBを阻害します。ペプシン、カテプシンAおよびD、トロンビン、α-キモトリプシンは阻害しません。有効濃度は、10~100 μMです。
セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼのインヒビターです。プラスミン、トリプシン、パパイン、カルパイン、カテプシンBを阻害します。ペプシン、カテプシンAおよびD、トロンビン、α-キモトリプシンは阻害しません。有効濃度は、10~100 μMです。ロイペプチンを用いて、聴覚過剰刺激や聴覚毒性の抗生物質ゲンタマイシンにより生じる難聴から保護する研究が多数進められています。(蝸牛有毛細胞の喪失は、カルパインが仲介すると考えられます。)
ロイペプチンは、アポトーシスから運動ニューロンを防御するのに寄与します。また、神経損傷後の筋肉機能を強化するのに役立ちます。[4]神経栄養作用を有し、増殖を刺激する効果があります。[5]
アナリシスノート
ロイペプチンは、溶液中での3つの形態の間の平衡のため、HPLCでは複数のピークが見られます。3つの主なピークを用いた純度決定。夾雑ペプチドの大部分はラセミ化ロイペプチンです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8511-100MG:
L8511-10MG:
L8511-25MG:
L8511-VAR:
L8511-50MG:
L8511-5MG:
L8511-1MG:
L8511-BULK:
L8511-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
LAMTOR/Ragulator is a negative regulator of Arl8b-and BORC-dependent late endosomal positioning
Filipek PA, et al.
The Journal of Cell Biology, 216(12), 4199-4215 (2017)
Neurotrophic action of leupeptin, a protease inhibitor on ventral spinal cord in culture
Iwasaki Y, et al.
The International Journal of Neuroscience, 46(3-4), 97-100 (1989)
An Improved Method for Measuring Chromatin-binding Dynamics Using Time-dependent Formaldehyde Crosslinking
Hoffman EA, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
RCAN1. 4 regulates VEGFR-2 internalisation, cell polarity and migration in human microvascular endothelial cells
Alghanem AF, et al.
Angiogenesis, 20(3), 341-358 (2017)
Inhibition of calpains, by treatment with leupeptin, improves motoneuron survival and muscle function in models of motoneuron degeneration
Kieran D and Greensmith L
Neuroscience, 125(2), 427-439 (2004)