製品名
アプロチニン ウシ肺由来, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
フォーム
saline solution
比活性
3-7 TIU/mg protein
分子量
~6,500
溶解性
H2O: soluble >10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... PTI(404172)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
単位の定義
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A6279-PH:
A6279-5X10ML:4548173186788
A6279-5ML-PW:
A6279-BULK:
A6279PROC:
A6279-50ML:4548173186764
A6279-5ML:4548173186771
A6279-10ML:4548173186757
A6279-50ML-PW:
A6279-VAR:
A6279-10ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.