Merck
I1507
Sigma-Aldrich
インスリン ヒト
≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C257H383N65O77S6
CAS番号:
分子量:
5807.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
由来生物
semisynthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
濃度
>75%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
0.01 M HCl: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H]2CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)CO)CC(C)C)CC3=CC=C(C=C3)O)CCC(=O)N)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(=O)N)CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC5=CC=CC=C5)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=CC=C6)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC9=CC=C(C=C9)O)CC(C)C)C)CCC(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC2=CNC=N2)CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CNC=N2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)N)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CO)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)CN
InChI Key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
遺伝子情報
human ... INS(3630)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞シグナリング
インスリンは、肝臓、骨格筋、脂肪、B細胞、脳細胞、およびその他多くの細胞において標的細胞の受容体に結合します。インスリン遺伝子は、ヒト染色体11p15.5に位置しています。
アプリケーション
インスリン(ヒト)は、次のように使用されています:
  • 人工脳脊髄液(aCSF)において、マウスにおけるインスリンの視索前野投与による深部体温(CBT)に対する効果を調べるため
  • イオン化効率に対する基質振動の効果を調べるためのコンタクトモード走査型プローブエレクトロスプレーイオン化法(SPESI)において
  • 脂肪細胞分化培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、血糖値を正常に保つために重要です。インスリン欠乏は、糖尿病と関連しています。
インスリンシグナル伝達は、以下の2つの重要な経路と関連しています:ホスファチジルイノシトール3-キナーゼ(PI3K、脂質キナーゼ)/AKT(別名プロテインキナーゼB(PKB))経路、およびRaf/Ras/MEK/ MAPK(マイトジェン活性化プロテインキナーゼ、別名細胞外シグナル制御キナーゼ(ERK))経路。インスリンは、グリコーゲン合成、遺伝子発現、DNA合成、およびNa+/K+ ポンプを制御する代謝経路を促進します。アポトーシスとオートファジーを制御する代謝経路を阻害します。
膵島のβ細胞で産生される2本鎖ポリペプチドホルモンです。分子量は約5800 Daです。α鎖とβ鎖は、2本の鎖間ジスルフィド結合を解して連結しています。α鎖には、鎖内ジスルフィド結合が存在します。インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
調製ノート
ブタインスリン由来
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1507-.5MG:
I1507-250UG:
I1507-.1MG-PW:
I1507-VAR:
I1507-PPG:
I1507-PH:
I1507-BULK:
I1507-BULK-N:
I1507-.1MG:
I1507-.5MG-PW:
I1507PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of insulin-like growth factor 2 and its receptors in human tumors
Pavelic K, et al.
Molecular Medicine, 8(12), 771-780 (2002)
Dose-and type-dependent effects of long-chain fatty acids on adipogenesis and lipogenesis of bovine adipocytes
Yanting C, et al.
Journal of Dairy Science, 101(2), 1601-1615 (2018)
The Role of Melatonin Preconditioning on Survival of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Differentiation to Osteoblasts
Rafat A, et al.
Iranian Red Crescent Medical Journal (2018)
Manuel Sanchez-Alavez et al.
Diabetes, 59(1), 43-50 (2009-10-23)
Temperature and nutrient homeostasis are two interdependent components of energy balance regulated by distinct sets of hypothalamic neurons. The objective is to examine the role of the metabolic signal insulin in the control of core body temperature (CBT). The effect
Lutein leads to a decrease of factor D secretion by cultured mature human adipocytes
Tian Y, et al.
Journal of Ophthalmology, 2015 (2015)
プロトコル
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.