Merck
RAB0326
Sigma-Aldrich
C-Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
別名:
C-Peptide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥83,500
¥83,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥83,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥83,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human, mouse, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 772 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... INS(3630)
詳細
The C-Peptide Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting C-Peptide peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-CPE-1 only detects C-peptide, not Insulin A or B chain.
免疫原
C-Peptide , synthetic peptide
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
C-peptide inhibits endothelial dysfunction under high glucose conditions via inhibition of nuclear factor-κB (NF-κB) pathway. Experimental studies suggest that prolonged dosage of physiological concentration of C-peptide to type 1 diabetes patients minimizes diabetes-induced complications, such as glomerular hypertrophy and mesangial matrix expansion by interrupting transforming growth factor β1 (TGF-β1) and tumor necrosis factor α (TNFα) signaling pathway. C-peptide reduces diabetes-induced glomerular hyperfiltration by contraction of the afferent arteriole, dilation of the efferent arteriole, and by inhibition of tubular reabsorption.[1][2] C-Peptide also plays a crucial role in renal pathophysiology.[2] C-peptide binds to a cell surface receptor that is likely to be G-protein coupled. This interaction stimulates various cellular functions such as increasing intracellular Ca2+ concentration, enhancing PI3-K (phosphoinositide 3-kinase) activity, increased endothelial nitric oxide synthase (eNOS) transcription, and activation of the Na+/K+ ATPase and mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway.[3]
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human C-peptide antagonises high glucose-induced endothelial dysfunction through the nuclear factor-kappaB pathway.
Luppi P, et al.
Diabetologia, 51(8), 1534-1543 (2008)
Intracellular signalling by C-peptide.
Hills CE and Brunskill NJ
Experimental Diabetes Research (2008)
C-Peptide: the missing link in diabetic nephropathy?
Nordquist L and Wahren J
The Review of Diabetic Studies : RDS, 6(3), 203-210 (2009)