安全性情報
C9781
Sigma-Aldrich
Tyr-C-Peptide human
≥95% (HPLC)
別名:
Tyr-Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg, Tyr-Insulin C chain
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 MG
¥46,400
¥46,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 MG
¥46,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C162H268N50O54
CAS番号:
分子量:
3780.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
¥46,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Tyr-C-Peptide human, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Peptide content, ~65%
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... INS(3630)
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Tyr-Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg
生物化学的/生理学的作用
Tyr-C-Peptide is derived from genetically modified Arg32Tyr human pro-insulin mutants by trypsin and carboxypeptidase B codigestion.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9781PROC:
C9781-.5MG:
C9781-PH:
C9781-.1MG-PW:
C9781-VAR:
C9781-PPG:
C9781-BULK:
C9781-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Sun et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 55(3), 167-174 (1995-12-01)
C-peptide radioimmunoassay (C-peptide RIA) is widely used in determination of pancreatic B-cell secretion activity. 125I labeled Tyr-C-peptide is indispensable in C-peptide RIA kit. Herein we discuss a way of obtaining recombinant Tyr-C-peptide. Arg32Tyr human pro-insulin mutant (R32Y-proinsulin) gene was constructed