Merck
HT102A
Sigma-Aldrich
細網染色液キット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥71,900
¥71,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥71,900
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
¥71,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The kit is based upon the method of Gordon and Sweets.
アプリケーション
Intended to demonstrate reticular fibers in paraffin sections.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Ferric Ammonium Sulfate Solution (kit only) 500 mL
  • Gold Chloride Solution (kit only) 100 mL
  • Oxalic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Potassium Permanganate Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 50 mL
  • Sodium Hydroxide Solution (kit only) 100 mL
  • Sodium Thiosulfate Solution (kit only) 500 mL
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dayana Abboud et al.
Nature communications, 11(1), 4752-4752 (2020-09-23)
Growth hormone (GH) is a key modulator of growth and GH over-secretion can lead to gigantism. One form is X-linked acrogigantism (X-LAG), in which infants develop GH-secreting pituitary tumors over-expressing the orphan G-protein coupled receptor, GPR101. The role of GPR101