Merck
PROTSIL1
Sigma-Aldrich
ProteoSilver 銀染色キット
別名:
銀染色キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105322
NACRES:
NA.32
使用法
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
品質水準
テクニック
protein staining: suitable
詳細
ProteoSilverは、極めて安定かつ高感度で、使いやすく包装されており、すべてのタンパク質研究者にとって理想的な製品です。本キットには調製済みの銀染色試薬と、最適な結果を得るための詳細な取扱説明書が含まれています。ProteoSilverのタンパク質(BSA)検出限界は0.1 ng/mm2で、バックグラウンドが極めて低いため、存在量の少ないタンパク質の検出に優れています。
アプリケーション
ProteoSilver銀染色キットは、タンパク質を可視化するためゲルの染色に使用されています。
特徴および利点
  • 混合済み、秤量済みの溶液で、個々の成分を購入して調製する時間とコストを節約できます。
  • 最適化されたプロトコ-ルが、最良の結果が得られる条件を確立するのに役立ちます。
  • 高感度、低バックグラウンドですので、微量タンパク質を検出・分離することが可能です。
  • MALDI適合し、質量分析により目的のタンパク質スポットをさらに性状解析することが可能です。
  • 室温で安定で、保存が簡便です。
法的情報
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
以下による置換
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Yufan Zhang et al.
Materials today. Bio, 15, 100317-100317 (2022-06-28)
Polymer dots (Pdots) have been applied to imaging lymph nodes (LNs) and lymphatic vessels (LVs) in living mice and rats. However, the mechanism of absorption, distribution, metabolism, and excretion of Pdots in LNs and LVs is still unclear. Therefore, the
Jean-Paul Lasserre et al.
Electrophoresis, 27(16), 3306-3321 (2006-07-22)
Study of the complexome - all the protein complexes of the cell - is essential for a better understanding and more global vision of cell function. Using two-dimensional blue native/SDS-PAGE (2-D BN/SDS-PAGE) technology, the cytosolic and membrane protein complexes of
Yong-Feng Han et al.
The Plant cell, 28(5), 1215-1229 (2016-04-27)
The mechanism by which MORPHEUS' MOLECULE1 (MOM1) contributes to transcriptional gene silencing has remained elusive since the gene was first identified and characterized. Here, we report that two Arabidopsis thaliana PIAS (PROTEIN INHIBITOR OF ACTIVATED STAT)-type SUMO E3 ligase-like proteins
Andrea Miccoli et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
In jawed vertebrates, adaptive immune responses are enabled by T cells. Two lineages were characterized based on their T cell receptor (TcR) heterodimers, namely αβ or γδ peptide chains, which display an Ig domain-type sequence that is somatically rearranged. γδ
Yongyu Huang et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 96(4), 716-733 (2018-08-14)
Inflorescence branching is a key agronomic trait determining rice yield. The primary branch of the ancestral wild rice (Oryza rufipogon Griff.) bears few grains, due to minimal secondary branching. By contrast, Oryza sativa cultivars have been selected to produce large
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
すべて表示
プロトコル
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
後続のウェスタンブロッティングのためのサンプル調製(培養組織・細胞の効果的な溶解とタンパク質抽出)プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.