Merck
HT1102128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 L
¥54,000
¥54,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 L
¥54,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
¥54,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.5 % (w/v) in water
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的な細胞質対比染色用。 ヘマトキシリン-エオシン染色に用いられます。
その他情報
認証済みエオシンY、0.5%(w/v)水溶液。酸性化されていません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HT1102128-4L:
HT1102128-BULK:
HT1102128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)