Merck
HT1101128
Sigma-Aldrich
エオシンYアルコール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
形状
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的な細胞質対比染色用。 ヘマトキシリン-エオシン染色に用いられます。
その他情報
0.5%(w/v)の試験済みエオシンYの90%酸性エタノ-ル溶液
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT1101128-4L:
HT1101128-VAR:
HT1101128-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laurent L'homme et al.
Scientific reports, 10(1), 21095-21095 (2020-12-05)
Retinoic acid receptor-related orphan receptor-alpha (RORα) is a transcription factor from the nuclear receptor family expressed by immune cells and involved in the development of obesity, insulin resistance (IR) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH). It was recently reported that mice deficient
関連コンテンツ
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。