組成
Dye content, 90%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
λmax
591 nm
630 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥16000 at 242-248 nm in H2O
≥28000 at 284-290 nm in H2O
≥36000 at 588-594 nm in H2O
≥44000 at 629-635 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C.CCNc4cc5[s+]c6cc(NCC)c(C)cc6nc5cc4C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;;;;;/h2*7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
MCBJJSJOIVJYQY-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
202096-H:
202096-VAR:
202096-BULK:
202096-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
AQUEOUS SOLUTION USING ZINC OXIDE AND
TITANIUM DIOXIDE AS CATALYST