スキップする
HT100A
銀染色(GMS変法)キット
別名:
Grocottのメテナミン銀変法(GMS)による真菌染色, 過ヨウ素酸メテナミン銀法
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥92,600
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
¥92,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
銀染色は、組織切片や塗抹標本において、真菌、基底膜、Pneumocystis cariniiなどの日和見菌を識別するのに役立ちます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT25APROTSIL2HT1003
弾性染色
Sigma-Aldrich
HT25A
弾性染色
description
-
description
-
description
-
description
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
20-25°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label
form
solution
form
solution
form
-
form
powder
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Borax Solution (HT100-2) 100 mL
  • Gold Chloride Solution (HT100-4) 100 mL
  • Periodic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Methenamine Reagent (HT100-3) 12 vial(s)
  • Sodium Thiosulfate Solution (HT100-5) 100 mL
signalword
Danger
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How many slides can be stained using the GMS kit (HT100A-1kt)?
    1 回答
    1. The HT100A kit was designed for 12 uses, but if the Silver Methanamine solution is split into two 50 ml aliquots, it would be possible to use the kit up to 24 times. For each 50 ml aliquot, only 4 ml of borax solution would be added just before use. The number of slides will depend on the number of slides stained in each run. Each run requires a minimum of 1 slide and a maximum of 13 or 14 slides per staining jar. As such, the number of slides per kit could range from a low of 24 to a high of 672 slides.