スキップする
HT20
鉄染色
別名:
プルシアンブルーテストキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥70,700
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
¥70,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
赤血球、骨髄、または組織中で緩く結合した鉄の沈着物を酸フェロシアン化物で処理すると、よく知られたプルシアン・ブルー反応に従って濃い青色に着色されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT25AHT10516J1875
鉄染色
Sigma-Aldrich
HT20
鉄染色
弾性染色
Sigma-Aldrich
HT25A
弾性染色
description
-
description
-
description
-
description
certified by the BSC
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
powder
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
-
dilution
-
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
引火点 (F)
51.8 °F
引火点(°C)
11 °C
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/10 質問  
  1. Can the HT20 Iron Stain kit be used with free flowing sections (post-fixed with PFA, store in PBS at 4C)??
    1 回答
    1. The Specimen Collection section of the Instructions For Use states: "Any well prepared tissue section cut 5–6 microns and fixed in neutral buffered formalin is satisfactory for iron staining. Blood or bone marrow films are prepared in the usual fashion, air-dried at least 30 minutes and fixed in absolute methanol for 7 minutes."
      If your free floating sections are fixed in PFA, this is really the same as fixing in Neutral Buffered Formalin. Once the bonds of the paraformaldehyde are broken, the active molecule is formaldehyde/formalin. Once the free floating sections have been fixed and rinse in water, the free floating sections can be stained with the HT20 procedure.
      役に立ちましたか?
  2. What is the volume of each element contained in this kit? For how many samples (slide) is this staining kit designed?
    1 回答
    1. This kit includes 250 mL each of a 4% Potassium ferrocyanide solution and 1.2 mM Hydrochloric Acid solution and 30 mL of 1% pararosaniline soluition in methanol. These reagents are used to prepare working solutions that must be used once time and discarded. The number of tests per kit depends on the format and/or number of slides. For example, the working iron stain solution is prepared from equal parts potassium ferrocyanide solution and hydrochloric acid solution. For example, if 40 mL of working solution is prepared, this kit will be sufficient for 12 staining events. Please see the link below to review the product datsheet for additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/539/procedure-ht20-ironstain-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is ECM590 compatible with Prussian blue staining, and does it work for both paraffin and frozen sections?
    1 回答
    1. It's uncertain whether it would be possible to dual stain a tissue section with a Prussian Blue staining procedure and the IHC kit ECM590. However, it's recommended to try the ECM590 kit and then perform the Prussian Blue staining procedure. The color contrast should not be a problem, but the use of DAB for demonstrating both anti-von Willebrand Factor and anti-CD31 primary antibodies may lead to brown staining for both antibodies.
      役に立ちましたか?
  4. Does EDTA affect Prussian Blue staining for siderocytes and other blood cells found in bone marrow?
    1 回答
    1. While slides anticoagulated with EDTA may be suitable for demonstrating iron in peripheral blood smears and bone marrow smears, bone marrow that has been decalcified in EDTA may not demonstrate iron using the Perl’s or Prussian Blue Method. Even for bone marrow smears, EDTA can diminish or remove iron from bone marrow aspirates if the levels of EDTA used in collection are high. EDTA has various uses in laboratories, including as an anticoagulant and a decalcifying agent to chelate calcium from bone. By removing the calcium, bone can be processed into paraffin blocks and cut into thin sections using a microtome. EDTA can also be used to chelate a number of other metals, including iron. Once the iron deposits have been removed from osseous bone, the iron deposits are also removed from cells at the same time. Consequently, bone marrow smears that have been decalcified in EDTA will generally stain negative for iron in bone marrow slides.
      役に立ちましたか?
  5. Can the HT20 Iron Stain kit be used with frozen sections?
    1 回答
    1. Both frozen sections and paraffin-embedded tissue are considered satisfactory for iron staining, as per the Instructions For Use. Blood or bone marrow films are prepared in the usual fashion, air-dried for at least 30 minutes, and fixed in absolute methanol for 7 minutes.
      役に立ちましたか?
  6. Is EDTA an acceptable anticoagulant for use with the Iron Stain Kit, Product HT20?
    1 回答
    1. Blood and bone marrow samples should be drawn without the use of EDTA as an anticoagulant. The EDTA chelates enough Iron to interfere with adequate staining. We advise using heparinized blood or freshly drawn blood which has not been anticoagulated.
      役に立ちましたか?
  7. Can the Iron Stain Kit, Product HT20, be used to stain cultured cells, rather than blood or bone marrow?
    1 回答
    1. This kit can be used to stain cultured mammalian cells, which should be treated as blood or bone marrow and follow instructions given for specimen collection in the Package Insert.  We advise using some sort of positive control.
      役に立ちましたか?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  9. Is it necessary to use the counterstain to view tissue Iron when using the Iron Stain Kit, Product HT20?
    1 回答
    1. Iron in tissue samples (used for research) can be visualized without the Pararosaniline counterstain, which is used to allow improved visualization of the tissue.
      役に立ちましたか?
  10. Can I buy the reagents in Iron Stain Kit, Product HT20, separately?
    1 回答
    1. The reagents included in this kit are not available for separate purchase.