¥32,560
単価¥40,700割引20%出荷予定日2025年3月28日
おすすめの製品
品質水準
フォーム
liquid (2x concentrate)
その他の活性
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
構成
200 μg/mL DNA
2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
2mg Ficoll
2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
0.15 M sodium citrate
1.5 M NaCl
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
H7140-BULK:
H7140-5X50ML:
H7140PROC:
H7140-VAR:
H7140-50ML-PW:
H7140-50ML:
H7140-PH:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.