Merck
H7782
Sigma-Aldrich
ハイブリダイゼーション溶液
別名:
in situハイブリダイゼーション用ハイブリダイゼーション溶液, Hyb溶液, すぐに使用できるハイブリダイゼーション溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.32
形状
liquid
テクニック
FISH: suitable
保管温度
−20°C
詳細
In situハイブリダイゼーションアッセイでは、遺伝子の特定の核酸配列を細胞レベルで検出します。ハイブリダイゼーション溶液は、組織部分でのDNAプローブと標的mRNAのハイブリッド形成を強化するために用いられます。In situハイブリダイゼーション実験用のプローブの再構成および/または希釈に使用してもよいし、陰性対照(プローブなし)として使用することもできます。
in situハイブリダイゼーション(ISH)手順に最適化されたすぐに使用可能なハイブリダイゼーション溶液
アプリケーション
ハイブリダイゼーション溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)においてプローブのアニーリングを実施するため
  • in situハイブリダイゼーション(ISH)において無鞭毛型Leishmania infantum(小児リーシュマニア)検出用のプローブを希釈するため
  • FISH解析でプローブをハイブリダイズするため
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H7782-VAR:
H7782-6ML:4548173982502
H7782-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Detection of characteristic heterochromatin distribution, highly amplified rRNA genes and presence of the human satellite III DNA motif in the scleractinian coral Echinophyllia aspera Ellis and Solander 1788
Taguchi T, et al.
Chromosome Analysis Protocols, 16, 33-38 (2013)
Melanie J Harriff et al.
Journal of bacteriology, 191(4), 1132-1142 (2008-12-09)
The Mycobacterium avium complex (MAC) is an important group of opportunistic pathogens for birds, cattle, swine, and immunosuppressed humans. Although invasion of epithelial cells lining the intestine is the chief point of entry for these organisms, little is known about
Ying Lv et al.
Journal of the American Heart Association, 8(2), e010456-e010456 (2019-01-15)
Background Intrauterine growth retardation ( IUGR ) is related to pulmonary artery hypertension in adults, and mi croRNA -206 (miR-206) is proposed to affect the proliferation and apoptosis of pulmonary artery smooth muscle cells ( PASMC s) via post-transcriptional regulation.
Aurea V A da Silva et al.
Immunity, inflammation and disease, 8(2), 127-139 (2020-03-25)
In canine visceral leishmaniasis (CVL), lymphopenia, and the disorganization of lymphoid organs such as spleen and lymph nodes have been demonstrated. However, the involvement of thymus in CVL has not been evaluated so far. Herein, we investigated whether the thymus