Merck
11717472001
Roche
ハイブリダイゼーションバッファー
pH 6.5-6.7 (25 °C), suitable for hybridization, solution, pkg of 100 mL
別名:
バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105326
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
hybridization: suitable
pH
6.5-6.7 (25 °C)
保管温度
2-8°C
詳細
ハイブリダイゼーションバッファーは PCR ELISA(酵素免疫測定法)と一連の核酸ハイブリダイゼーション反応用 DIG-Detection ELISA の組み合わせで使用されます。
ハイブリダイゼーションバッファーは変性溶液であり、さまざまな手法において、特定の標的配列にDNAプローブとRNAプローブの結合を最適化します。
アプリケーション
ハイブリダイゼーションバッファーは、ヒト包皮線維芽細胞(HFF)のタンパク質競合アッセイにおいて、カバーガラスのプレハイブリダイゼーションに使用されています。また、ノーザンブロッティングでハイブリダイゼーションを行う際にも使用されています。
物理的形状
溶液
その他情報
ライフサイエンス研究目的にのみ使用できます。診断用には使用できません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fjola Rut Svavarsdottir et al.
Folia parasitologica, 68 (2021-08-18)
Proliferative kidney disease (PKD) is a widespread temperature-dependent disease in salmonids caused by the myxozoan parasite, Tetracapsuloides bryosalmonae (Canning, Curry, Feist, Longshaw et Okamura, 1999) (Tb). Tb has a two-host life cycle, involving fish as an intermediate host and freshwater
A safer, urea-based in situ hybridization method improves detection of gene expression in diverse animal species
Sinigaglia C, et al.
Developmental Biology, 434(1), 15-23 (2018)
Microsporidia Interact with Host Cell Mitochondria via Voltage-Dependent Anion Channels Using Sporoplasm Surface Protein 1
Han B, et al.
mBio, 10(4), e01944-e01919 (2019)
Microsporidia Interact with Host Cell Mitochondria via Voltage-Dependent Anion Channels Using Sporoplasm Surface Protein 1
<BIG>Han B, et al.</BIG>
mBio, 10 (2019)
Mingming Liu et al.
Nature plants, 5(4), 389-400 (2019-03-20)
Breeding crops with resistance is an efficient way to control diseases. However, increased resistance often has a fitness penalty. Thus, simultaneously increasing disease resistance and yield potential is a challenge in crop breeding. In this study, we found that downregulation
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。