Merck
H1753
Sigma-Aldrich
ヒドララジン 塩酸塩
別名:
1-ヒドラジノフタラジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,800
10 G
¥36,400
50 G
¥55,800
¥19,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,800
10 G
¥36,400
50 G
¥55,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N4 · HCl
CAS番号:
分子量:
196.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥19,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
mp
273 °C
溶解性
water: 50 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
InChI Key
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドララジン塩酸塩は、以下の用途に使用されています:
  • 幼若ラットのT細胞頻度における高血圧への影響を検討するための血管拡張剤として[1]
  • セミカルバジド感受性アミンオキシダーゼ(SSAO)阻害剤としての心筋虚血-再潅流(I/R)障害に対する効果を検討するため[2]
  • インスリン分泌および耐糖能に対する作用を検討するための血管拡張物質として[3]
生物化学的/生理学的作用
DNAメチルトランスフェラ-ゼを阻害し、遺伝子発現の後成的制御を調節します。 非選択的MAO-A/Bインヒビタ-です。降圧作用を示します。 セミカルバジド感受性のアミンオキシダ-ゼインヒビタ-です。
ヒドララジン塩酸塩には心不全と高血圧の治療効果があります。[4]
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のDopamine and Norepinephrine Metabolism(ドーパミンとノルエピネフリン代謝)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H1753-50G:
H1753-VAR:
H1753-10G:
H1753-100G:
H1753-5G:
H1753-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nadine S Sauter et al.
Diabetes, 64(4), 1273-1283 (2014-10-30)
Pathological activation of the renin-angiotensin system (RAS) is associated with the metabolic syndrome, and the new onset of type 2 diabetes can be delayed by RAS inhibition. In animal models of type 2 diabetes, inhibition of the RAS improves insulin
Ruijia Feng et al.
Gut microbes, 16(1), 2390164-2390164 (2024-08-18)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has emerged as a global health concern, lacking specific therapeutic strategies. Time-restricted feeding (TRF) regimen demonstrated beneficial effects in NAFLD; however, the underlying mechanisms remain unclear. In this study, we established a NAFLD mouse model
Edmond A Rogers et al.
Scientific reports, 12(1), 11838-11838 (2022-07-14)
While clinical observations have confirmed a link between the development of neurodegenerative diseases and traumatic brain injuries (TBI), there are currently no treatments available and the underlying mechanisms remain elusive. In response, we have developed an in vitro pendulum trauma
Philip C Burcham et al.
Molecular pharmacology, 82(5), 876-886 (2012-08-08)
Toxic carbonyls such as acrolein participate in many degenerative diseases. Although the nucleophilic vasodilatory drug hydralazine readily traps such species under "test-tube" conditions, whether these reactions adequately explain its efficacy in animal models of carbonyl-mediated disease is uncertain. We have
Mahesh P Kate et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(1), 81-86 (2013-09-21)
Blood pressure (BP) reduction after intracerebral hemorrhage (ICH) is controversial, because of concerns that this may cause critical reductions in perihematoma perfusion and thereby precipitate tissue damage. We tested the hypothesis that BP reduction reduces perihematoma tissue oxygenation.Acute ICH patients
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.