product name
O6-ベンジルグアニン, ≥98% (TLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
溶解性
methanol: 20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI Key
KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MGMT(4255)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 神経膠芽腫幹細胞においてメチルグアニンメチルトランスフェラーゼ(MGMT)の阻害剤として。
- 胚幹細胞をN-エチル-N-ニトロソ尿素(ENU)で処理する前に、O6-アルキルグアニン-アルキルトランスフェラーゼ(AGT)阻害剤として。
- HL-60ヒト前骨髄球性白血病細胞増殖阻害アッセイにおいて、AGTの阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2292-250MG:
B2292-BULK:
B2292-50MG:
B2292-50MG-PW:
B2292-VAR:
試験成績書(COA)