Merck
A4544
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
Mw 176.12 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to light yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アスコルビン酸は、ビタミン C とも呼ばれる水溶性のビタミンであり、様々な生化学反応において還元剤として機能します。アスコルビン酸は、コラーゲンの合成において重要な役割を担います。アスコルビン酸は、神経の発達、神経伝達物質の合成、および神経シナプシスの調節に不可欠です。ビタミン C の摂取不足は、認知力に負の影響を及ぼします。
アプリケーション
L-アスコルビン酸は、ウシ乳腺上皮細胞や卵母細胞顆粒膜複合体のための基本培地の添加物として使用されています。また骨分化のための培地のサプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ビタミン C として知られているアスコルビン酸は、植物や幾つかの動物種によって合成され、ヒトや他の霊長目では合成されない、6 炭素のラクトンです。アスコルビン酸は、複数の酵素のコファクターとして機能し、モノオキシゲナーゼやジオキシゲナーゼの電子ドナーとして働きます。アスコルビン酸はまた、強力な抗酸化剤として、特に活性酸素種に関して機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4544-25G:
A4544-100G:
A4544-1KG:
A4544-VAR:
A4544-500G:
A4544-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multipotency and cardiomyogenic potential of human adipose-derived stem cells from epicardium, pericardium, and omentum
Wystrychowski W, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 7(1), 84-84 (2016)
Mitochondrial dysfunction of in vitro grown rabbit oocytes results in preimplantation embryo arrest after activation
Kanaya H, et al.
Journal of Reproduction and Development, 53(3), 631-637 (2007)
The effect of mesenchymal stromal cells on the osseoinduction of impaction grafts
Korda M, et al.
Tissue Engineering: Part A, 16(2), 675-683 (2009)
Does vitamin C deficiency affect cognitive development and function?
Hansen SN, et al.
Nutrients, 6(9), 3818-3846 (2014)
Vitamin C status and cognitive function: A systematic review
Travica N, et al.
Nutrients, 9(9), 960-960 (2017)
資料
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures