Merck
G9785
Sigma-Aldrich
GSEM添加物
liquid, suitable for cell culture,
別名:
グルタミンシンセターゼ発現培地用添加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.75
product name
GSEM添加物, 50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
濃度
50 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタミンシンテターゼ発現培地(GSEM)栄養補助剤を使用すると、培地中のアンモニアの蓄積を軽減することにより、アンモニアと培地中のグルタミン酸塩からグルタミンを生成できます。チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞での高収率の組み換えタンパク質生産に利用されています。
アプリケーション
GSEM栄養補助剤は、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞を培養するためのProCHO5無タンパク質培地への栄養補助剤、およびNS0骨髄腫細胞のための選択培地として使用されています。
包装
成分(mg/L):L-アラニン 450.0, L-アスパラギン・H2O 4261.0, L-アスパラギン酸 650.0, L-グルタミン酸 3750.0, L-プロリン 575.0, L-セリン 500.0, アデノシン 350.0, グアノシン 350.0, シチジン 350.0, ウリジン 350.0, チミジン 12.0
数量
培地 50 mLに対し1 mLを添加してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
G9785-VAR:
G9785-BULK:
G9785-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comprehensive characterization of glutamine synthetase-mediated selection for the establishment of recombinant CHO cells producing monoclonal antibodies
Noh SM, et al.
Scientific reports, 8(1), 5361-5361 (2018)
Soluble Fc fusion proteins for biomedical research
Monoclonal Antibodies: Methods and Protocols, 33-52 (2007)
A streamlined implementation of the glutamine synthetase-based protein expression system
Knox R, et al.
BMC biotechnology, 13(1), 74-74 (2013)
Novel membrane?bound reporter molecule for sorting high producer cells by flow cytometry.
Helman D, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 85(2), 162-168 (2014)
Hee Jun Cho et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 29(2), 304-310 (2018-12-14)
Interleukin-21 is a common γ-chain cytokine that controls the immune responses of B cells, T cells, and natural killer cells. Targeting IL-21 to strengthen the immune system is promising for the development of vaccines as well as anti-infection and anti-tumor