Merck
S4311
Sigma-Aldrich
L-セリン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
別名:
(S)-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-セリン, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
L-セリンは、チャイニーズハムスター卵巣TF 70R細胞株を培養する培地およびマウス胚性線維芽細胞(MEF)培地においてサプリメントとして使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
L-セリンは、ヌクレオチド合成の前駆体として機能する非必須アミノ酸です。中枢神経系の発達と機能において役割を担っています。
セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼによるグリシンの前駆体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2550079:
2519042:
S4311-25G:
S4311-BULK:
S4311-100G:
S4311-1KG:
S4311-25KG:
S4311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
L-Serine
Millipore
5650
L-Serine
L-セリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-セリン
セリン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0450000
セリン
Simultaneous environmental manipulations in semi-perfusion cultures of CHO cells producing rh-tPA
Biotechnology (2012)
Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria
Taru Hilander
Nucleic Acids Research (2018)
Abel Lajtha, Simo S. Oja, Pirjo Saransaari, Arne Schousboe
Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology: Amino Acids and Peptides in the Nervous System (2007)
Yurena Vivas-García et al.
Molecular cell, 77(1), 120-137 (2019-11-18)
Phenotypic and metabolic heterogeneity within tumors is a major barrier to effective cancer therapy. How metabolism is implicated in specific phenotypes and whether lineage-restricted mechanisms control key metabolic vulnerabilities remain poorly understood. In melanoma, downregulation of the lineage addiction oncogene
Kenji Hashimoto et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 29(5), 767-769 (2005-06-09)
Several lines of evidence suggest that D-serine, an endogenous agonist of the glycine site on the NMDA receptors, might play a role in the pathophysiology of schizophrenia. The purpose of this study was to determine whether levels of D- and