スキップする
A4284
L-アスパラギン 一水和物
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
(S)-(+)-2-アミノスクシンアミド酸, (S)-2-アミノコハク酸 4-アミド, L-アスパラギン酸 4-アミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-735-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-アスパラギン一水和物は、次の用途で使用されています:
  • Black Mexican Sweet(BMS)細胞を培養するための培地サプリメントとして[1]
  • Streptococcus pneumoniae(肺炎球菌)培養用のC+Y培地に補充するためのAdams III培地の調製 [2]
  • マウスにおいてE0771同系乳腺腫瘍の増殖と生存を調べるためのアスパラギン豊富な食餌[3]
Biochem/physiol Actions
L-アスパラギン(L-Asp)は、ヒト細胞の重要な細胞タンパク質の合成に関与している非必須アミノ酸です。オキサロ酢酸から合成されます。L-Aspは、 in vitro 条件において腫瘍細胞の増殖サプリメントとして使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A70941372511.01566
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.)
mp
215-217 °C (decomposes)
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-アスパラギン 一水和物
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)