Merck
G2133
Sigma-Aldrich
グルコースオキシダーゼ from Aspergillus niger
Type VII, lyophilized powder, ≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
別名:
β-D-グルコース:酸素 1-オキシドレダクターゼ, G.Od., GOx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type VII
形状
lyophilized powder
比活性
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
分子量
160 kDa
含まれません
extender
組成
Protein, ≥60%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Catalase ≤10 Sigma units/mg protein
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
分子量:160 kDa(ゲルろ過物)
pl:4.2
吸光係数:E1% = 16.7 (280 nm)
Aspergillus niger由来のグルコースオキシダーゼは、分子量各80 kDaの2つの同じサブユニットから成る二量体です。各サブユニットには、1つのフラビンアデニンジヌクレオチド分子および1つの鉄イオンが含まれています。この酵素は、約16%の天然糖および2%のアミノ糖を含む糖タンパク質です。この酵素には3つのシステイン残基および8つのN結合グルコシル化潜在部位も含まれています
グルコースオキシダーゼはD-アルドヘキソース、モノデオキシ-D-グルコースおよびメチル-D-グルコースをさまざまな速度で酸化させる能力があります。
グルコースオキシダーゼの最適pHは5.5ですが、広い活性範囲(ph 4~7)を持ちます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的で、KMは33~110 mMです。
グルコースオキシダーゼは活性因子を必要としませんが、Ag+、Hg2+、Cu2+、フェニル水銀アセテートおよび p-クロロ水銀ベンゾエートで阻害されます。グルコースオキシダーゼは非金属SH試薬では阻害されません。N-エチルマレイミド、イオドアセテートおよびイオドアセトアミド。
グルコースオキシダーゼは溶液中のD-グルコースの酵素的測定に使用できます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースをD-グルコノ乳酸および過酸化水素に酸化し、ホースラディッシュペルオキシダーゼがグルコース測定の際の共役酵素としてしばしば使用されます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的ですが、D-グルコースの溶液はα-D-グルコースとして定量でき、β-D-グルコースが酵素的反応で消費されるとα-D-グルコースはβ-D-グルコースに変旋光します。
アプリケーション
いくつかの論文は、以下のとおり、プロトコルおよびさまざまなアプリケーションでのG2133グルコースオキシダーゼの使用を引用しています。
a) Biosensor development:
  • Diazoresin nanofilm coatings on alginate microspheres: Srivastava, R. et al., Biotechnol.Bioeng., 91(1), 124-131 (2005).
  • Paper-based glucose biosensor: Lankelma, J. et al., Anal.Chem., 84(9), 417-4152 (2012)
  • Microfluidic device with glucose oxidase immobilized on hydrogel for glucose analysis of blood: He, R.-Y. et al., RSC Adv., 9, 32367-32374 (2019).
b) Single-molecule FRET study of human RAD51 filament formation: Subramanyam, S. et al., Methods Enzymol., 600, 201-232 (2018).
c) Enzymatic fuel-cells with chitosan-based membranes: Bahar, T., and Yazici, M.S., Electroanalysis, 32(6), 1304-1314 (2020).
グルコースオキシダーゼは、食品および製薬業界で広く使用されており、またグルコースバイオセンサーの主要な成分でもあります。
生物化学的/生理学的作用
グルコースオキシダーゼは、電子受容体としての分子酸素により、β-d-グルコースからd-グルコノ-β-ラクトンおよび過酸化水素への酸化を触媒します。
品質
微量のアミラ-ゼ, マルタ-ゼ, グリコゲナ-ゼ, インベルタ-ゼ, ガラクト-スオキシダ-ゼを含有する場合があります。
単位の定義
1単位はpH 5.1、35°Cで、毎分1.0 μモルのβ-D-グルコースをD-グルコノラクトンとH2O2に酸化し、毎分22.4 μLのO2吸収と等価です。反応混合物を酸素で飽和した場合には、活性は100%まで増加する可能性があります。
物理的形状
凍結乾燥品(リン酸バッファ-塩と塩化ナトリウムを含有)
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G2133-VAR:
G2133-2.5MU:
G2133-2500MU:
G2133-BULK:
G2133-250KU:
G2133-1MU:
G2133-50KU:
G2133-10KU:
G2133-500KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Komal Sodhi et al.
Scientific reports, 8(1), 9721-9721 (2018-06-28)
As aging involves oxidant injury, we examined the role of the recently described Na/K-ATPase oxidant amplification loop (NKAL). First, C57Bl6 old mice were given a western diet to stimulate oxidant injury or pNaKtide to antagonize the NKAL. The western diet
Feng Liu et al.
The Journal of investigative dermatology, 129(2), 422-431 (2008-10-31)
Microphthalmia-associated transcription factor (MiTF) is a key transcription factor for melanocyte lineage survival. Most previous work on this gene has been focused on its role in development. A role in carcinogenesis has emerged recently, but the mechanism is unclear. We
Amjad Askary et al.
Nature biotechnology, 38(1), 66-75 (2019-11-20)
Molecular barcoding technologies that uniquely identify single cells are hampered by limitations in barcode measurement. Readout by sequencing does not preserve the spatial organization of cells in tissues, whereas imaging methods preserve spatial structure but are less sensitive to barcode
Rachel Posner et al.
Cell, 177(7), 1814-1826 (2019-06-11)
It is unknown whether the activity of the nervous system can be inherited. In Caenorhabditis elegans nematodes, parental responses can transmit heritable small RNAs that regulate gene expression transgenerationally. In this study, we show that a neuronal process can impact
Hua Zhang et al.
Cancer cell, 37(1), 37-54 (2019-12-31)
Cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) is a central regulator of the cell cycle and gene transcription. However, little is known about its impact on genomic instability and cancer immunity. Using a selective CDK7 inhibitor, YKL-5-124, we demonstrated that CDK7 inhibition predominately
プロトコル
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.