スキップする
A4036
アデノシン
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
9-β-D-リボフラノシルアデニン, アデニン-9-β-D-リボフラノシド, アデニンリボシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
在庫from市川市大町368
¥7,870
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥22,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4
CAS番号:
分子量:
267.24
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160413
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-389-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93029
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
¥7,870
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
234-236 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
General description
ヌクレオシドアデノシンは、プリンのアデニンおよび糖のリボースからなります。 そのため、アデニン-D-リボースとも呼ばれます。 アデノシンは、DNAやRNAなどの核酸の一部であるヌクレオチドを形成する重要な分子です。ヌクレオチドは以下を含みます:アデノシン一リン酸、アデノシン二リン酸、およびアデノシン三リン酸。
Application
アデノシンは、以下のような目的でDMEM(ダルベッコ変法イーグル培地)への添加剤として使用されています:
  • 種間体細胞核移植(iSCNT)由来の胚盤胞の成長評価
  • CGR8 ES(生殖系成分細胞株)細胞の維持
  • 胚性幹細胞のプラスミド遺伝子導入およびクローニング
Biochem/physiol Actions
アデノシン受容体に作用する内因性神経伝達物質です。心臓保護作用はA1アデノシン受容体の活性化に関連するものと考えられます。アデノシンの抗血小板作用および抗炎症作用は、A2アデノシン受容体を介して起こると思われます。対照的に、アデノシンは、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の炎症誘発性メディエ-タとも考えられています。
内因性神経伝達物質心臓保護作用はA1アデノシン受容体の活性化に関連するものと考えられます。アデノシンの抗血小板作用および抗炎症作用は、A2アデノシン受容体を介して起こると思われます。対照的に、アデノシンは、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の炎症誘発性メディエ-タとも考えられています。
組織の損傷、虚血、および異常な細胞増殖は、アデノシンの遊離を刺激します。アデノシンは、心臓や脳などの臓器および骨格筋を介した血管拡張において、減少した酸素およびエネルギーの影響に対抗するのを助けます。 Gタンパク質共役受容体を通じてその活性を発現します。アデノシンはまた、神経伝達物質の遊離や細胞代謝を抑えます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A925101890PHR1138
アデノシン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1138
アデノシン
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99%
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アデノシン
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A4036-100G: + A4036-5G: + A4036-1G: + A4036-BULK: + A4036-VAR: + A4036-25G: + A4036-500G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)