Merck
G5166
Sigma-Aldrich
PNGase F from Elizabethkingia miricola
buffered aqueous solution
別名:
N-グリコシダーゼF, ペプチドN-グリコシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 UNITS
¥55,900
100 UNITS
¥86,300
¥55,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 UNITS
¥55,900
100 UNITS
¥86,300
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥55,900
Check Cart for Availability
由来生物
bacterial (Elizabethkingia miricola)
品質水準
結合体
(N-linked)
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥20000 units/mg protein
分子量
36 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
PNGase F (Peptide N-glycosidase F) cleaves asparagine-linked glycoproteins, which produces carbohydrate-free peptides and detached full-length oligosaccharides.[1]
アプリケーション
PNGase F from Elizabethkingia miricola has been used for the deglycosylation of the proteins.[2][3]
タンパク質の脱グリコシル化に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
グリコシル化アスパラギン部分がそのアミノおよびカルボキシル末端でポリペプチド鎖に置き換わっている条件で、全グリカンを糖タンパク質から切断します。
単位の定義
1 unitは、SDS-PAGEによる測定で、pH 7.5、37°C、1分間に、1 nmolの変性リボヌクレアーゼBからN-結合型オリゴ糖を遊離させる反応を触媒する酵素量です。N-グリカナーゼF活性の1 Sigma unitは1 IUB miliunitに相当します。
物理的形状
20 mM Tris塩酸溶液(pH 7.5、50 mM NaCl、1 mM EDTA含有)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G5166-100UN:
G5166-VAR:
G5166-50UN-PW:
G5166-100UN-PW:
G5166-BULK:
G5166-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification and Characterization of a Novel Prokaryotic Peptide N-GLYCOSIDASE FROM ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA
Sun G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(12), 7452-7462 (2015)
Ying-Nai Wang et al.
STAR protocols, 3(1), 101198-101198 (2022-03-05)
Immunotherapy via PD-1/PD-L1 blockade is a promising strategy to eradicate cancer cells. However, the PD-L1 pathological level is inconsistent with the therapeutic response and is not a reliable biomarker to stratify patients for anti-PD-1/PD-L1 therapy. Here, we describe patient sample deglycosylation
A novel humanized GLP-1 receptor model enables both affinity purification and Cre-LoxP deletion of the receptor
Jun LS, et al.
PLoS ONE, 9(4), e93746-e93746 (2014)
Lucy S Jun et al.
PloS one, 9(4), e93746-e93746 (2014-04-04)
Class B G protein-coupled receptors (GPCRs) are important regulators of endocrine physiology, and peptide-based therapeutics targeting some of these receptors have proven effective at treating disorders such as hypercalcemia, osteoporosis, and type 2 diabetes mellitus (T2DM). As next generation efforts
Gabor Keresztes et al.
Vaccines, 10(2) (2022-02-27)
(1) Influenza viruses constantly change and evade prior immune responses, forcing seasonal re-vaccinations with updated vaccines. Current FDA-approved vaccine manufacturing technologies are too slow and/or expensive to quickly adapt to mid-season changes in the virus or to the emergence of
資料
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.