362300
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
別名:
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, Peptide-N-glycosidase F, Peptide-N⁴-(acetyl-β-glucosaminyl)-asparagine Amidase, PNGase F, Glycopeptidase F
About This Item
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
形状
liquid
比活性
≥10 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
その他の活性
β-N-acetylhexosaminidase, α-fucosidase, β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
警告
単位の定義
物理的形状
再構成
その他情報
Altmann, F., et al. 1995. Glycoconj. J. 12, 84.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
362300-1SET:
362300-PSET:
試験成績書(COA)