スキップする
PP0201
Glycoprofile II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit
sufficient for 20 samples
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥72,400
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
¥72,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
サンプル量が一般的な糖タンパク質1~2 mgの場合には少なくとも20回反応をおこなうのに十分な量の試薬が含まれています。
Application
GlycoProfile II Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit was used to study the effects of glycosylation of the N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc)-specific lectin found in Schizophyllum commune.[1]
GlycoProfile II has been optimized to provide a convenient and reproducible method to remove N-linked glycans from glycoproteins and is compatible with subsequent MALDI-TOF mass spectrometric analysis without interference from any of the reaction components.
Glycoprofile II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit has been used in the deglycosylation of Schizophyllum commune lectin, Arabidopsis mannanase, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) protein lysate and organic solute transporter protein, Ostβ.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PP0200362280PP0540
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 10× Reaction Buffer 1 mL/vial
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    SDS
  • Ribonuclease B from bovine pancreas, BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE) .5 mg
    SDS
  • Octyl β-D-glucopyranoside, BioXtra, ≥98% (GC) 100 mg
    SDS
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) .9 mL
    SDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)