NGLYFL-RO
Roche
N-グリコシダーゼF
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
別名:
N-グリコシダーゼF, PNGアーゼF, ペプチド‐N-グリコシダーゼF、ペプチド‐N4‐(アセチル-β-グルコサミニル)-アスパラギンアミダーゼ
サイズを選択してください
¥46,500
出荷可能日2025年4月17日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥46,500
出荷可能日2025年4月17日詳細
おすすめの製品
由来生物
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
結合体
(N-linked)
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
比活性
>25000 units/mg protein
分子量
35.5 kDa
精製方法
electrophoresis
包装
pkg of 100 U (11365185001)
pkg of 250 U (11365193001)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
テクニック
activity assay: suitable
色
colorless
最適pH
7.0-8.0
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
その他の活性
Endoglycosidase F, none detected
a-Fucosidase, present
b-Galactosidase, present
b-N-Acetylhexosaminidase, present
dA(17h ≤100 units, present
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
特異性
アプリケーション
単位の定義
物理的形状
調製ノート
再調製した溶液は、2~8℃で、4週間以上安定します。
再構成
注記:N-グリコシダーゼFリコンビナントは、50%グリセロールを含む溶液としてもご利用できます。
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash