Merck
E9762
Sigma-Aldrich
エンドグリコシダーゼF1 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution
別名:
エリザベトキンギア・ミリコーラ, エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼF1, エンドF1, エンドグリコシダーゼF1 Chryseobacterium meningosepticum由来, エンドグリコシダーゼF1 Elizabethkingia meningoseptica由来, エンドグリコシダーゼF1 Flavobacterium meningosepticum由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 UNIT
¥164,000
¥164,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 UNIT
¥164,000
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥164,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(N-linked)
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥16 U/mg
分子量
32 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Elizabethkingia miricolaから得られたエンドグリコシダーゼF1は、グリカン特異的な酵素です。[1]
アプリケーション
Elizabethkingia miricolaから得られたエンドグリコシダーゼF1は、ヒトヘモクロマトーシスタンパク質(HFE)のカチオン非依存性マンノース-6-リン酸受容体(CI-MPR)[2]への結合を除去するため、およびフコシル化 N-糖ペプチドのグリコシル化に使用されています。[3]
N結合型または遊離型のオリゴマンノ-スおよびハイブリッド型オリゴ糖を切断しますが、複合型オリゴ糖は切断しません。
生物化学的/生理学的作用
Elizabethkingia miricolaから得られたエンドグリコシダーゼF1は、キトビオースコアの2つのN-アセチルグルコサミン残基の間を切断することにより、タンパク質のグリカン構造の切断に重要な役割を果たします。高マンノースおよびハイブリッドオリゴ糖の切断を媒介します。[4]
包装
5×反応バッファ-(250 mM NaH2PO4, pH 5.5)が付属します。
単位の定義
1 unitは、pH 5.5、37°C、1分間に、N結合型オリゴ糖を1 μmolの変性リボヌクレアーゼBから遊離させる酵素量です。
物理的形状
20 mM Tris-HCl溶液(無菌充填, pH 7.5)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E9762-1UN:
E9762-0.3UN:
E9762-BULK:
E9762-0.3UN-LBL:
E9762-1UN-PW:
E9762-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
EndoS2 is a unique and conserved enzyme of serotype M49 group A Streptococcus that hydrolyses N-linked glycans on IgG and alpha-acid glycoprotein
Jonathan S, et al.
BioChemistry: An Indian Journal, 455, 107-118 (2013)
Receptor activity-modifying protein 1 determines the species selectivity of non-peptide CGRP receptor antagonists
Mallee JJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 14294-14298 (2002)
In vitro binding of HFE to the cation-independent mannose-6 phosphate receptor
Schimanski LM, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 43(2), 180-193 (2009)
Quantitative analysis of core fucosylation of serum proteins in liver diseases by LC-MS-MRM
Ma J, et al.
Journal of proteomics, 189, 67-74 (2018)
M V Padkina et al.
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia, 46(4), 448-455 (2010-09-29)
The HuIFNA16, HuIFNB, and BoIFNG genes encoding human [alpha]16, beta-interferons and bovine gamma-interferon were cloned under the control of the yeast Pichia pastoris AOX1 gene promoter. The yeast strains producing heterologous interferons intracellularly and extracellularly were constructed. There was no
資料
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.