スキップする
PP0200
GlycoProfile I, In-Gel Deglycosylation Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥103,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-615-7
NACRES:
NA.32
¥103,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
The GlycoProfile nzymatic In-gel N-Deglycosylation Kitは、1次元(1D) および2次元 (2D)のポリアクリルアミドゲル片からのタンパク質サンプルをN-脱グリコシル化および消化し、後続の質量分析法またはHPLC分析にお使い頂くための簡便で再現性のある方法を提供するように最適化されています。
この方法は、Coomassie®Brilliant Blue 染色ゲルおよびコロイド状Coomassie染色ゲルに適しています。最適に脱色できる場合は、銀色に染色したゲルも使用可能です。
Biochem/physiol Actions
本キットには、プロテオミクスグレードのPNGase Fおよびトリプシン酵素が含まれており、これらはそれぞれN結合型脱グリコシル化およびトリプシン消化に必要です。サンプルは、脱塩と濃縮を行い、MALDI-TOF MSまたはエレクトロスプレーMSによる分析とデータベース検索を行えます。
Preparation Note
各キットには、最大10サンプルの脱グリコシル化および消化に十分な試薬が含まれています。
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PP0201NDEGLYPP0510
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Acetonitrile, ≥99.93%, BioSyn® 50 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    SDS
  • Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated 20 μg
    SDS
  • Trypsin Solubilization Reagent
    SDS
  • Invertase Glycoprotein Standard, BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
    SDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)