Merck
F4125
Sigma-Aldrich
フィシン イチジク樹木ラテックス由来
saline suspension, ≥1.0 units/mg protein (biuret)
別名:
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥27,300
200 UNITS
¥43,700
1000 UNITS
¥133,000
¥27,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥27,300
200 UNITS
¥43,700
1000 UNITS
¥133,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥27,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
fig tree (latex)
フォーム
saline suspension
比活性
≥1.0 units/mg protein (biuret)
分子量
23.8 kDa
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
消光係数: E1% = 21.0(280 nm)
pI:9.0
Ficin from fig tree latex exists in multiple isoforms. The isoforms are prone to autolysis at varying temperature and tend to degrade during long term storage.[1] It is a sulfhydryl protease with eight cysteine residues and is stabilized by three disulfide bridges.[2]
アプリケーション
Ficin from fig tree latex has been used:
  • in the electron paramagnetic resonance (EPR) and steady-kinetic measurements for assessing its peroxidase functionality[2]
  • for the digestion of eye tissue sections prior to immunostaining[3] and immunofluorescence[4]
生物化学的/生理学的作用
フィシンはチオールプロテアーゼとして分類されています。活性部位に反応性システインを一つ有しています。活性部位のアミノ酸配列はパパインのものと類似しています。フィシンは、Gly、Ser、Thr、Met、Lys、Arg、Tyr、Ala、Asn、Valのカルボキシル末端側でタンパクを切断します。発色基質pGlu-Phe-Leu-p-ニトロアニリドのKmは0.43 mMと報告されています。フィシンは、ヨードアセトアミド、ヨード酢酸、N-エチルマレイミド、塩化第二水銀、DFP(ジイソプロピルフルオロリン酸)、TLCK(Na-p-トシル-リジン クロロメチルケトン)、TPCK(N-トシル-L-フェニルアラニン クロロメチルケトン)などにより阻害されます。フィシンは、マウスIgG1からF(ab')2フラグメントを効率的に産生するために使用されます。
単位の定義
1ユニットは、カゼイン由来のTCA可溶物を最終容量10 mL、光路長1 cmで測定した場合に、pH 7.0、37°C、1分間で、ΔA280を1.0変化させる酵素量です。
物理的形状
2.0 M NaClおよび0.03 Mシステイン(pH 5.0)の懸濁液
調製ノート
2×結晶化
インヒビター
製品番号
詳細
価格
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
F4125-200UN:
F4125-CP:
F4125PROC:
F4125-1KU:
F4125-BULK:
F4125-100UN:
F4125-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transgenic expression of leukemia inhibitory factor (LIF) blocks normal vascular development but not pathological neovascularization in the eye
Ash J, et al.
Molecular Vision, 11, 298-308 (2005)
Purification and autolysis of the ficin isoforms from fig (Ficus carica cv. Sabz) latex
Zare H, et al.
Phytochemistry, 87, 16-22 (2013)
Yufang Yang et al.
Scientific reports, 7, 43141-43141 (2017-02-23)
Ficin is classified as a sulfhydryl protease isolated from the latex of fig trees. In most cases, a particular enzyme fits a few types of substrate and catalyzes one type of reaction. In this investigation, we found sufficient proofs for
Lens-specific VEGF-A expression induces angioblast migration and proliferation and stimulates angiogenic remodeling
Ash JD and Overbeek PA
Developmental Biology, 223(2), 383-398 (2000)
E Saitoh et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 352(2), 199-206 (1998-05-20)
Two variants of cystatin SA encoded by two alleles at the CST2 locus of the type 2 human cystatin gene family were expressed in Escherichia coli. One, termed cystatin SA1, is identical to cystatin SA [S. Isemura, E. Saitoh, and
プロトコル
This procedure may be used for all Ficin products.