由来生物
fig tree (latex)
形状
lyophilized powder
比活性
≥1.0 units/mg protein
分子量
23.8 kDa
組成
Protein, 80-100% biuret
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
消光係数: E1% = 21.0(280 nm)
pI:9.0
pI:9.0
アプリケーション
イチジク樹木ラテックス由来のフィシンは、次の用途で使用されています。
- 腱コラーゲンのタンパク質分解。
- 緑藻植物門のUlva rigidaの消化。
- 皮膚そう痒を誘発するプロテアーゼ活性化受容体2および4の活性化に対するその影響を研究するため。
生物化学的/生理学的作用
フィシンは、ブドウ球菌バイオフィルムを破壊し抗生物質に曝露させるために有効です。
フィシンはチオールプロテアーゼとして分類されています。活性部位に反応性システインを一つ有しています。活性部位のアミノ酸配列はパパインのものと類似しています。フィシンは、Gly、Ser、Thr、Met、Lys、Arg、Tyr、Ala、Asn、Valのカルボキシル末端側でタンパクを切断します。発色基質pGlu-Phe-Leu-p-ニトロアニリドのKmは0.43 mMと報告されています。フィシンは、ヨードアセトアミド、ヨード酢酸、N-エチルマレイミド、塩化第二水銀、DFP(ジイソプロピルフルオロリン酸)、TLCK(Na-p-トシル-リジン クロロメチルケトン)、TPCK(N-トシル-L-フェニルアラニン クロロメチルケトン)などにより阻害されます。フィシンは、マウスIgG1からF(ab')2フラグメントを効率的に産生するために使用されます。
単位の定義
1ユニットは、カゼイン由来のTCA可溶物を最終容量10 mL、光路長1 cmで測定した場合に、pH 7.0、37°C、1分間で、ΔA280を1.0変化させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(L-システインと微量のEDTAを含有)
調製ノート
この酵素は水に溶けて(10 mg/mL)、透明溶液になります。
阻害剤
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F6008-100UN:
F6008-VAR:
F6008-BULK:
F6008-1KU:
F6008-200UN:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Targeting microbial biofilms using Ficin, a nonspecific plant protease
Scientific reports, 7, 46068-46068 (2017)
Generation of an artificial skin construct containing a non-degradable fiber mesh: a potential transcutaneous interface
Biomedical Materials (Bristol, England), 3(3), 034110-034110 (2008)
Journal of applied microbiology, 84(4), 568-576 (1998-06-20)
ACA-DC 0040 produced an antimicrobial agent, which was named thermophilin T, active against several lactic acid bacteria strains of different species and food spoilage bacteria, such as Clostridium sporogenes C22/10 and Cl. tyrobutyricum NCDO-1754. The crude antimicrobial compound is sensitive
Isolation and characterization of angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides from Ulva rigida C. Agardh protein hydrolysate
Journal of functional foods, 26, 65-76 (2016)
Journal of cellular physiology, 234(2), 1689-1698 (2018-08-03)
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) is a master regulator for the induction of antioxidative genes and plays roles in diverse cellular functions. The roles of Nrf2 in muscle regeneration have been investigated, and both important and unimportant roles
プロトコル
This procedure may be used for all Ficin products.