Merck
10108057001
Roche
ペプシン
lyophilized (salt-free), ~2500 units/mg protein (At 37 °C with hemoglobin as the substrate. One unit is the enzyme activity which liberates the amount of Tyr producing an increase in the absorbance of 0.001/minute at 280 nm.)
別名:
ペプシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,800
¥26,800
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,800
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
¥26,800
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
pig gastric mucosa
品質水準
フォーム
lyophilized (salt-free)
比活性
~2500 units/mg protein
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
Roche
最適pH
1.8-2.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ペプシンは、ブタ胃粘膜由来のアスパラギン酸エンドプロテイナーゼです。これは、主に酸性媒体中でのタンパク質とペプチドの非特異的加水分解に使用されます。また、天然の免疫グロブリンを限定的に加水分解することができ、生物活性のある断片を生成します。
特異性
比較的広い特異性を有するアスパラギン酸エンドペプチダーゼ。優先的な切断:疎水性、好ましくは芳香族化合物、P1およびP1'位置の残基。
アプリケーション
ペプシンは、ラットから得られた肝臓組織の断片化に使用されています。[1]
調製ノート
ワーキング濃度:0.05~0.5 mg/mL
保存条件(ワーキング溶液):ペプシン溶液は、中性pHおよび無菌条件下で、2~8℃で少なくとも1週間安定です。酵素溶液の凍結アリコートは、より安定していることが予想されます。
10 mM HCl(5~10 mg/mL)中の保存溶液も、2~8℃で少なくとも1週間は安定しています。密封し、遮光保存します。
40℃での短時間(2分間)のインキュベーションは、凍結乾燥ペプシンや溶液中のペプシンの活性にほとんど影響を及ぼしません。
アナリシスノート
ヘモグロビンを基質として 37 °C で。1 単位は、280 nm で 0.001/分の吸光度の増加をもたらす量の Tyr を遊離する酵素活性です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marie van Dijk et al.
Prenatal diagnosis, 42(13), 1612-1621 (2022-11-08)
Noninvasive Prenatal Diagnosis has recently been introduced for a limited number of monogenetic disorders. However, the majority of DNA diagnostics still require fetal material obtained using an invasive test. Recently, a novel technique, TRIC (Trophoblast Retrieval and Isolation from the
Lauren M Ashwood et al.
BMC biology, 21(1), 121-121 (2023-05-25)
The ShK toxin from Stichodactyla helianthus has established the therapeutic potential of sea anemone venom peptides, but many lineage-specific toxin families in Actiniarians remain uncharacterised. One such peptide family, sea anemone 8 (SA8), is present in all five sea anemone superfamilies.
Ganesan Arunkumar et al.
Science advances, 8(9), eabl5621-eabl5621 (2022-03-03)
Chromosome instability is a critical event in cancer progression. Histone H3 variant CENP-A plays a fundamental role in defining centromere identity, structure, and function but is innately overexpressed in several types of solid cancers. In the cancer background, excess CENP-A
William D Kim et al.
Frontiers in genetics, 13, 1045738-1045738 (2022-11-29)
Mutations in CLN5 cause a subtype of neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) called CLN5 disease. The NCLs, commonly referred to as Batten disease, are a family of neurodegenerative lysosomal storage diseases that affect all ages and ethnicities globally. Previous research showed
Claus Kordes et al.
The Journal of clinical investigation, 124(12), 5503-5515 (2014-11-18)
Retinoid-storing hepatic stellate cells (HSCs) have recently been described as a liver-resident mesenchymal stem cell (MSC) population; however, it is not clear whether these cells contribute to liver regeneration or serve as a progenitor cell population with hepatobiliary characteristics. Here