Merck
ECAS9GFPPR
Sigma-Aldrich
eSpCas9-GFPタンパク質
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, fused with enhanced GFP, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
別名:
eSpCas9-EGFP, eSpCas9-GFP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥47,600
250 μG
¥95,700
¥47,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥47,600
250 μG
¥95,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.51
¥47,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (3 components)
レポーター遺伝子
GFP
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
特異性が向上したStreptococcus pyogenes由来の遺伝子組換えCas9-GFPタンパク質(約192 KD)は、ゲノム編集実験にすぐに使用できる試薬です。標的特異的なガイドRNAと併用すると、eSpCas9-GFPタンパク質は、培養細胞のトランスフェクションや、一細胞胚注入を介する遺伝子改変動物の迅速作成に適した、標的ヌクレアーゼとして働きます。
励起ピークが488 nm、発光ピークが509 nmのN末端に融合した増強型緑色蛍光タンパク質により、フローサイトメトリーアプリケーションの実用性に加えて、トランスフェクトされたRNP複合体を可視化できます。  本タンパク質は、最適な活性のために配置された3つの異なる核局在配列も含みます。
アプリケーション
  • 機能ゲノミクス
  • ターゲットバリデーション
  • ゲノム編集
  • 蛍光顕微鏡検査
  • フローサイトメトリー
特徴および利点
  • 野生型Cas9よりも強化された特異性
  • 高活性
  • 注入/トランスフェクトにすぐ使用できます
包装
50 μg(≥260 pmol)入り
250 μg(≥1300 pmol)入り
構成
各キットは以下で構成されています:
  • 凍結乾燥したeSpCas9-GFP遺伝子組換えタンパク質の1バイアル
  • 1 mLの1倍希釈バッファー1バイアル
  • 1 mLのグリセロール含有ヌクレアーゼフリー水1バイアル
原理
CRISPR/Cas系は、細菌および古細菌において、侵入するウイルスやプラスミドに対する防御として働いています。近年、単一Cas9タンパク質とノンコーディングのガイドRNA(gRNA)という2つの分子成分を用いて、真核細胞系で機能する、細菌Streptococcus pyogenes由来のII型CRISPR/Cas系が作られています。Cas9エンドヌクレアーゼを単一gRNAによりプログラムして、希望するゲノム位置でDNA二本鎖切断(DSB)を発生させることができます。ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)によって誘導されるDSBと同様に、細胞は続いて、非相同末端結合(NHEJ)または相同組換え修復(HDR)のいずれかの内因性DNA修復過程を活性化し、標的DSBを修復します。
新たに遺伝子操作されたeSpCas9 (1.1)は確立されたCRISPRシステムの効率的なターゲット遺伝子の編集を可能にし、オフターゲット効果減少のベネフィットが得られます。Slaymakerらが述べたとおり、SpCas9の染色体結合モチーフでの点変異(K848A/K1003A/R1060A)はオンターゲットのフィデリティを向上させ、切断効率を低下させません。
再構成
特異性が向上した凍結乾燥S. pyogenes eSpCas9-GFPタンパク質は、希望する濃度になるまで溶解液に再懸濁してください。チューブを穏やかに叩いて凍結乾燥粉末を完全に溶解させ、氷上で10分間インキュベートし、チューブを遠心して材料をチューブの底に移動させます。
その他情報
gRNAの注文には、弊社のCRISPR選択ツールをご使用ください
弊社の他のMISSION® Cas9 Proteins(ミッションCas9タンパク質)については、SigmaAldrich.com/CRISPRproteinsでご確認ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ian M Slaymaker et al.
Science (New York, N.Y.), 351(6268), 84-88 (2015-12-03)
The RNA-guided endonuclease Cas9 is a versatile genome-editing tool with a broad range of applications from therapeutics to functional annotation of genes. Cas9 creates double-strand breaks (DSBs) at targeted genomic loci complementary to a short RNA guide. However, Cas9 can
Kristina Seiler et al.
Cell death & disease, 13(5), 448-448 (2022-05-11)
The family of hexokinases (HKs) catalyzes the first step of glycolysis, the ATP-dependent phosphorylation of glucose to glucose-6-phosphate. While HK1 and HK2 are ubiquitously expressed, the less well-studied HK3 is primarily expressed in hematopoietic cells and tissues and is highly
Patryk Janus et al.
Cell death and differentiation, 27(7), 2280-2292 (2020-01-31)
Heat shock can induce either cytoprotective mechanisms or cell death. We found that in certain human and mouse cells, including spermatocytes, activated heat shock factor 1 (HSF1) binds to sequences located in the intron(s) of the PMAIP1 (NOXA) gene and
Natalia Vydra et al.
eLife, 10 (2021-11-17)
Heat shock factor 1 (HSF1), a key regulator of transcriptional responses to proteotoxic stress, was linked to estrogen (E2) signaling through estrogen receptor α (ERα). We found that an HSF1 deficiency may decrease ERα level, attenuate the mitogenic action of
資料
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
プロトコル
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
質問
  1. What are the differences between CAS9GFPPRO and ECAS9GFPPR in terms of transfection efficiency and applicability in various cell types?
    1 回答
    1. Both Cas9-GFP and eSpCas9-GFP exhibit similar transfection rates in terms of efficiency. However, in terms of editing activity, Cas9-GFP has greater activity than eSpCas9-GFP. The eSpCas9-GFP variant, while more specific, compromises on activity, particularly noticeable with difficult-to-edit targets. The eSpCas9 variant is suitable when high specificity is a priority, the target is relatively easy to modify, and the model system can effectively recover after transfection to enable the isolation of a decreased population of edited cells.