Merck
P5481
Sigma-Aldrich
ペトリ皿、ポリスチレン
size 60 mm × 15 mm
別名:
ペトリ皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
circles
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
包装
pack of 500 ea
ディスクの最大容量
~40 mL
ディッシュ直径
60 mm
サイズ
60 mm × 15 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
片手で容易に開け閉めできるようデザインされています。最上部と底部の端部は四角になっていてしっかり握ることができます。蓋の裾のフレアと長さのおかげで蓋の取り外しや交換を簡単にすることができます。皿は結露の形成を防ぐため蓋の下面に3つの通気リブがあります。
  • 標準的なスリッパブルペトリ皿
  • 目視のため最上部と底部が透明
  • 一般的な微生物学的用途向けの使い切り(シングルユース)ポリスチレンペトリ皿
  • 医療グレードの未使用ポリスチレンから成形
  • 光学的に透明
  • 放射線滅菌済み
  • スリーブが開いていなければ内容物は無菌
  • 通気リブによりインキュベート時に自由に空気が循環して結露を低減することができます。
  • 片手で、特に手袋をした状態で簡単に作業できるように、蓋の裾を広げ、角を四角にしています
注意事項:これらの皿は(ガラスではなく)ポリスチレンで作られているので、皿の壁を薄くすることができます。この結果外径に約10 mmのサイズ差が生じます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Md Hossen Ali et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-20)
Application of the nanopriming technique to alleviate seed dormancy has shown promising results in various agricultural crop species. However, there is a dearth of knowledge regarding its potential use in native peatland boreal forest species to alleviate seed dormancy and
Francisca Ribeiro et al.
Environmental science & technology, 54(15), 9408-9417 (2020-07-10)
Microplastic contamination of the marine environment is widespread, but the extent to which the marine food web is contaminated is not yet known. The aims of this study were to go beyond visual identification techniques and develop and apply a
Laura Ramalho et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 31(12), 129-129 (2020-12-01)
In this paper, we created a dynamic adhesive environment (DAE) for adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) cultured on smart thermo-responsive substrates, i.e., poly (N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM), via introducing periodic changes in the culture temperature. We further explored the particular