This product is packaged by weight. The contents of the 5mg package should be fairly precise. However, some packages may be overfilled slightly. Any overfill would be limited to microgram quantities.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
ELISA: suitable
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChI Key
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E1752-25MG:
E1752-BULK:
E1752-100MG:
E1752-5MG:
E1752-VAR:
E1752-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)