由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
含みます
~35% Tris as stabilizer
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.Na.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
InChI Key
GQZNDBBLTDOIBE-DLEHHZMWSA-N
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
E0251-25MG:
E0251-100MG-PW:
E0251-BULK:
E0251-VAR:
E0251-100MG:
E0251-1G-PW:
E0251-1G:
E0251-250MG:
E0251-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox