安全性情報
T9265
Sigma-Aldrich
甲状腺刺激ホルモン ヒト下垂体由来
lyophilized powder, ≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
別名:
hTSH, TSH, 甲状腺刺激ホルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥45,800
5 μG
¥46,300
25 μG
¥161,000
0.1 MG
¥303,000
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥45,800
5 μG
¥46,300
25 μG
¥161,000
0.1 MG
¥303,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human pituitary glands
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV Antibodies
Antibody to HCV
Antibody to HBV or Presence of HBSAG, tested negative
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞シグナリング
サイロトロピックホルモンすなわち甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、糖タンパク質ホルモンファミリーに属します。[1]下垂体前葉の甲状腺刺激ホルモン分泌細胞はTSHを産生し、分泌顆粒内に貯蔵します。2つのサブユニットαおよびβが非共有結合的に結合したヘテロ二量体から成ります。[2]
アプリケーション
ヒト下垂体由来甲状腺刺激ホルモンは、成熟を刺激するための胎児甲状腺オルガノイド培養培地のサプリメントとして使用されています。[3]また、初代細胞培養の培地サプリメントとしても使用でき、さらにヒト甲状腺腫瘍細胞のエストロゲン媒介性増殖刺激の分子メカニズムを調べるために使用されます。[4]
生物化学的/生理学的作用
2本鎖の糖タンパクホルモンです。α鎖に活性はなく、生物学的な特性はβ鎖に起因しています。甲状腺のアデニル酸シクラ-ゼを活性化し、ヨウ素の取り込みやチロキシンの合成および放出を刺激します。甲状腺腫誘発物質。
小児の場合、甲状腺ホルモンは正常な認知と神経発達に不可欠です。[5]甲状腺刺激ホルモン(TSH)検査は、主に甲状腺機能の診断に用いられます。[6]
本製品は、甲状腺がん細胞株において血管内皮増殖因子(VEGF)分泌と血管新生を増強します。[7]TSHにより活性化されたTSHは、環状アデノシン3′,5′-一リン酸(cAMP)経路(Gsaを介して)およびホスホイノシトール/カルシウム(IP/Ca2+、Gqを介して)セカンドメッセンジャーシグナル伝達経路をGsタンパク質とGq G-タンパク質と相互作用することにより活性化します。[8]成熟脂肪細胞では、TSHは、細胞外シグナル制御キナーゼ/p42/p44(ERK1/2)およびC-Jun N-末端キナーゼ(JNK)のプロテインキナーゼA(PKA)依存性リン酸化の活性化を通して脂肪酸合成酵素(FASN)発現を阻害することにより、脂質代謝を助けます。[9]
包装
包装サイズはホルモン量を基準にしています。
物理的形状
ホルモンとともに約0.1 mLの0.05 Mリン酸バッファ-(pH 7.4)由来の塩が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T9265-BULK:
T9265-25UG:
T9265-25UG-PW:
T9265-VAR:
T9265-10UG-PW:
T9265-2UG:
T9265-5UG-PW:
T9265-5UG:
T9265-.1MG-PW:
T9265-10UG:
T9265-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physiology, Thyroid Stimulating Hormone
Pirahanchi Y, et al.
StatPearls [Internet] (2022)
J Carretero et al.
Histology and histopathology, 4(1), 71-76 (1989-01-01)
The TSH-producing adenohypohyseal cells of Wistar rats were studied after treatment with orally administered methymazole by the PAP immunocytochemical method. These cells were compared with those of normal animals. The effects of methymazole were different in the females to those
D Manole et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 86(3), 1072-1077 (2001-03-10)
Thyroid tumors are about 3 times more frequent in females than in males. Epidemiological studies suggest that the use of estrogens may contribute to the pathogenesis of thyroid tumors. In a very recent study a direct growth stimulatory effect of
Thyroid-stimulating hormone
The pituitary, 163-201 (2017)
Impact of light exposure on thyroid-stimulating hormone results using the Siemens Advia Centaur TSH-3Ultra assay
Armer J, et al.
Annals of Clinical Biochemistry, 54(5), 612-615 (2017)
質問
  1. How to reconstitute this product.
    1 回答
    1. This product may be reconstituted in 0.01M phosphate buffer at pH 7.5. Stock solutions, prepared at 10 micro IU per milliliter, may be stored frozen in aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Working solutions should be prepared fresh and not stored.