スキップする
E9145
エストロン 3-スルファート カリウム塩
≥98%
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-17-オン 3-スルファート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥86,200
この商品について
化学式:
C18H21O5SK
CAS番号:
分子量:
388.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
214-985-1
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98%
¥86,200
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
contains
~35% Tris as stabilizer
color
off-white to light tan
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
InChI key
XFQXTMKDDYWSBS-DLEHHZMWSA-N
Biochem/physiol Actions
成人の循環血液中に最も多く含まれるエストロゲンです。エストラジオールへの変換には、ステロイドスルファターゼ活性が必要です。この活性を用いて、ヒト骨代謝研究用モデルとして、切除したばかりの骨断片と、培養骨芽細胞および骨肉腫細胞との比較検討が行われました。
Packaging
容量はステロイド含量に基づいています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E9645E6375E0251
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
E9145-100MG-PW: + E9145-100MG: + E9145-1G: + E9145-500MG: + E9145-VAR: + E9145-BULK: + E9145-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)