Merck
E1132
Sigma-Aldrich
β-エストラジオール
analytical standard
別名:
1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 17β-エストラジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン, ジヒドロフォリクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥36,700
5 VIALS
¥60,500
¥36,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥36,700
5 VIALS
¥60,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
Beilstein:
1914275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥36,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
包装
vial of 250 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
176-180 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。
閉経前に卵巣から分泌される主要なエストロゲンです。エストロゲンは、遺伝子転写によるタンパク合成を調節することにより、胚発生期や思春期におけるメス表現型の発達を誘導します。また、ゴナドトロピン産生を促すことにより排卵を誘発します。エストラジオールへの曝露は乳癌の発生率や増殖を増強します。
包装
褐色スクリュ-キャップ付きバイアルにて供給。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E1132-1VL:
E1132-BULK:
E1132-5VL:
E1132-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H R Andersen et al.
Environmental health perspectives, 107 Suppl 1, 89-108 (1999-05-07)
The aim of this study was to compare results obtained by eight different short-term assays of estrogenlike actions of chemicals conducted in 10 different laboratories in five countries. Twenty chemicals were selected to represent direct-acting estrogens, compounds with estrogenic metabolites
Yun Zhu et al.
PloS one, 12(2), e0171390-e0171390 (2017-02-06)
Mammalian lignans or enterolignans are metabolites of plant lignans, an important category of phytochemicals. Although they are known to be associated with estrogenic activity, cell signaling pathways leading to specific cell functions, and especially the differences among lignans, have not
Sarah B Putman et al.
PloS one, 10(10), e0140373-e0140373 (2015-10-16)
Because of poor reproduction after the lifting of an 8-year breeding moratorium, a biomedical survey of female lions in U.S. zoos was initiated in 2007. Fecal estrogen (FEM), progestagen (FPM) and glucocorticoid (FGM) metabolites were analyzed in samples collected 3-4
Nobutada Sakagami et al.
The Journal of veterinary medical science, 76(10), 1403-1405 (2014-07-01)
The influences of glucose supplementation on early development of bovine embryos in BSA-free synthetic oviduct fluid were examined. Among the groups supplemented with 1.5, 2.0, 4.0 or 5.6 mM glucose either at 0, 72 or 144 hr after fertilization, blastocysts
Hirotaka Ishii et al.
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 13(4), 323-334 (2007-07-24)
It is believed that sex hormones are synthesized in the gonads and reach the brain via the blood circulation. In contrast with this view, the authors have demonstrated that sex hormones are also synthesized locally in the hippocampus and that