サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 mg | 在庫 | ¥7,380 |
1 g | 在庫 | ¥9,310 |
5 g | 在庫 | ¥25,300 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥76,300 |
この商品について
製品名
エストロン, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
258-260 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), HSD17B1(3292), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
General description
Application
- ナチュラルキラー細胞のホルモンベースの脱顆粒研究用の培地サプリメントとして
- 毒水中の細菌バイオセンサーをスクリーニングするための内分泌攪乱化合物として
- 乳腺癌細胞株の脂肪酸シンターゼ(FASN)活性をモニタリングするための培地成分として
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form crystalline | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility dioxane: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エストロン
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
E9750-BULK: + E9750-VAR: + E9750-500MG:4548173379739 + E9750-1G:4548173379715 + E9750-5G:4548173379746 + E9750-25G:4548173379722
jan