Merck
T1500
Sigma-Aldrich
テストステロン
≥98%
別名:
17β-ヒドロキシ-3-オキソ-4-アンドロステン, 17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン, trans-テストステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
CAS番号:
分子量:
288.42
Beilstein:
1915399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 18.2 mg/ml
absolute ethanol: soluble 0.5 mg/ml
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
H2O: insoluble
dioxane: soluble
methanol: soluble
methyl oleate: slightly soluble
vegetable oils: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テストステロンはオスおよびメスのラット脳におけるステロイドホルモンの発達プロファイルの研究のための標準物質として使用されます。本ホルモンは、マウスの筋肉量およびシグナル伝達への効果の評価にも使用されています
生物化学的/生理学的作用
精巣により分泌されたテストステロンは標的組織でジヒドロテストステロンに変換され、テストステロンの生理作用の多くを仲介していると考えられています。アンドロゲンは、胚形成期間および思春期に雄性表現型の発達を導いています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox 研究のための注目製品の一つです。他の ADME Tox 製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
調製ノート
テストステロンは 100 mg/mL の濃度でクロロホルムに溶け澄明で無色から極めて淡黄色の溶液を生成します。メタノール、無水エタノール(0.5 mg/mL)、45%(w/v)2-ヒドロキシプロピル-b-シクロデキストリン水溶液(18.2 mg/mL)、植物油およびジオキサンにも溶解します。オレイン酸メチルにわずかに溶け、水に不溶性です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T1500-1G:
T1500-5G:
T1500-VAR:
T1500-1KG:
T1500-25G:
T1500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chikwendu Ibebunjo et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 300(2), E327-E340 (2010-11-04)
Declines in skeletal muscle size and strength, often seen with chronic wasting diseases, prolonged or high-dose glucocorticoid therapy, and the natural aging process in mammals, are usually associated with reduced physical activity and testosterone levels. However, it is not clear
Anne T M Konkle et al.
Endocrinology, 152(1), 223-235 (2010-11-12)
The prevailing view of sexual differentiation of mammalian brain is that androgen synthesized in the fetal and neonatal testis and aromatized centrally during a perinatal sensitive period is the sole source of brain estradiol and the primary determinant of sex
Frances S Chen et al.
Social cognitive and affective neuroscience, 10(6), 797-800 (2014-09-07)
Physical size and strength are associated with dominance and threat. The current study tested (i) whether men's evaluations of male strangers would be negatively influenced by cues indicating physical formidability, and (ii) whether these evaluations would be influenced by oxytocin
David J Handelsman
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(5), 1646-1653 (2006-02-16)
The objective of the study was to review the rationale underlying the banning of human chorionic gonadotropin (hCG) and estrogen blockers (antiestrogens, specific estrogen receptor modulators, aromatase inhibitors) in sports for male and female athletes in the light of gender
Y Zimmerman et al.
Human reproduction update, 20(1), 76-105 (2013-10-02)
BACKGROUND; Combined oral contraceptives (COCs) reduce levels of androgen, especially testosterone (T), by inhibiting ovarian and adrenal androgen synthesis and by increasing levels of sex hormone-binding globulin (SHBG). Although this suppressive effect has been investigated by numerous studies over many