Merck
D8638
Sigma-Aldrich
ドデシルトリメチルアンモニウムブロミド
≥98%
別名:
ラウリルトリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥36,600
100 G
¥93,400
¥36,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥36,600
100 G
¥93,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
CAS番号:
分子量:
308.34
Beilstein:
3597463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥36,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (oragnic)
詳細
cationic
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
308.34 g/mol
mp
246 °C (dec.) (lit.)
溶解性
954 g/L at 20 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシルトリメチルアンモニウムブロミド(DTAB)は、多用途の4級アンモニウム界面活性剤であり、細胞生物学および生化学の研究に幅広く使用されています。その独自の特性から、タンパク質やペプチドの可溶化、DNAの抽出、および細胞の溶解に有用なツールとなっています。プロテオミクス研究においては、DTABはタンパク質の可溶化と精製において重要な役割を果たします。疎水性相互作用と静電気力を分断できるその能力により、膜結合性タンパク質およびペプチドを効果的に可溶化できるため、分析や特性解析のために利用することができます。この特性は、従来の方法では可溶化が困難なことが多い膜タンパク質が関与するプロテオミクス研究にとって特に重要です。
タンパク質の可溶化以外では、この陽イオン性界面活性剤はDNA抽出法にも使用されています。DNAと相互作用してDNAの立体配座を改変できることから、細胞成分からのDNA放出を促進して、その後の精製や分析を可能にします。この特性は、組織、細胞、および微生物などのさまざまな生体サンプルからのDNAの単離に特に有用です。さらに、DTABは細胞溶解プロセスにおける有効性が示されています。細胞膜に損傷を与えて細胞内成分を放出できることから、細胞を破壊してその内容物を利用するための有用なツールとなっています。この特性は、タンパク質抽出、酵素アッセイ、および細胞成分分析を含む、さまざまな生物学的研究に使用されています。
ドデシルトリメチルアンモニウムブロミド(DTAB)は、多用途で応用範囲の広い界面活性剤であり、プロテオミクス、細胞生物学、および生化学に関する研究に幅広く使用されています。タンパク質とペプチドを可溶化し、DNAを抽出し、細胞を溶解できることから、さまざまな生物学的研究および分析的手法にとって欠かせないツールとなっています。
アプリケーション
ドデシルトリメチルアンモニウムブロミドは、ニコチンナミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP+)およびNADPH(還元型)の細胞内含有量を測定するために、新生児の正常ヒト表皮角化細胞(NHEK)を溶解するために使用されています。
ドデシルトリメチルアンモニウムブロミドは界面活性剤吸着フィルムにおける2成分混合対イオンの分配を評価する研究で使用されています。[1]この化合物は有機リン系殺虫剤の抽出のための界面活性剤の鎖長互換性を調査する研究でも使用されています。 [2]
特徴および利点
細胞生物学および生化学の研究のための高品質化合物
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
同等製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D8638-BULK:
D8638-100G:
D8638-5G:
D8638-25G:
D8638-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study on the distribution of binary mixed counterions in surfactant adsorbed films by total reflection XAFS measurements
Y Imai et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 15, 219-224 (2012)
Annabell Plauth et al.
Free radical biology & medicine, 99, 608-622 (2016-10-23)
Resveratrol has gained tremendous interest owing to multiple reported health-beneficial effects. However, the underlying key mechanism of action of this natural product remained largely controversial. Here, we demonstrate that under physiologically relevant conditions major biological effects of resveratrol can be
Xiaofeng Chang et al.
Journal of colloid and interface science, 377(1), 291-298 (2012-04-28)
This study reported, for the first time systematically, photodegradation of Rhodamine B (RhB) in aqueous solution over BiOCl and BiOBr semiconductors. Under visible light irradiation (λ>400 nm, λ>420 nm and λ=550±15 nm), RhB adsorbed on the surface of BiOCl and
Bongyong Lee et al.
Scientific reports, 10(1), 3716-3716 (2020-03-01)
Sensitive and specific diagnostic and prognostic biomarkers for prostate cancer (PCa) are urgently needed. Urine samples are a non-invasive means to obtain abundant and readily accessible "liquid biopsies". Herein we used urine liquid biopsies to identify and characterize a novel
Anupam Patgiri et al.
Nature biotechnology, 38(3), 309-313 (2020-01-15)
An elevated intracellular NADH:NAD+ ratio, or 'reductive stress', has been associated with multiple diseases, including disorders of the mitochondrial electron transport chain. As the intracellular NADH:NAD+ ratio can be in near equilibrium with the circulating lactate:pyruvate ratio, we hypothesized that
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf