スキップする
D7400
2′-デオキシアデノシン 一水和物
≥99%, synthetic (organic), powder
別名:
9-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)アデニン, アデニンデオキシリボシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥11,800
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥12,100
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥13,700
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥39,100
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥140,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O3 · H2O
CAS番号:
分子量:
269.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-488-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91015
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
¥11,800
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
2′-デオキシアデノシン 一水和物, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Application
2′-デオキシアデノシン一水和物は、次の用途で使用されています。
  • ヌクレオシド補充の成分として。
  • 増殖中のアブラヤシ胚形成懸濁液におけるDNAの全域的メチル化率を推定する際の標準物質として。
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1)およびB型肝炎ウイルス(HBV)によるステライルαモチーフ(SAM)/ヒスチジン-アスパラギン酸(HD)ドメイン含有タンパク質(SAMHD1)
  • 阻害を逆転させるため。
Biochem/physiol Actions
デオキシリボヌクレオシドのひとつである2′-デオキシアデノシン(2′-dAdo)は、ストレス条件下において一部の細胞がエネルギー源として使用できる物質であり、cAMP濃度に影響を与えるために使用できます。2′-dAdoは、さまざまな生物学的プロセスにおけるアデノシンアナログの機能の比較研究に使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D8668D5287D0901
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
99-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)