779008
α-シクロデキストリン
Wacker Chemie AG, 98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
別名:
α-シャルディンガーデキストリン, シクロヘキサアミロース, シクロマルトヘキサオース
サイズを選択してください
アッセイ
98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D 147.0 to 152.0° in H2O (USP)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
不純物
≤0.20% reducing substances
≤0.25% β- and γ-cyclodextrin (each)
≤0.5% related substances
≤20 ppm residual solvents
≤5 ppm heavy metals (USP)
強熱残分
≤0.10% (USP)
損失
≤10.0% loss on drying
pH
5.0-8.0 (1% in solution)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
Absorption
≤0.05 at 350-750 nm in solution at 1%
≤0.10 at 230-250 nm in solution at 1%
適合性
positive for identity (Ph Eur)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI Key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- As a ligand in the complexation of nonionic surfactants and polyethylene glycols. α-cyclodextrin shows strong interaction with the surfactants that contains no benzene group.[1]
- To protect linoleic acid from oxidation.[2]
- In the synthesis of binuclear copper(II) complexes with cyclodextrins, which can be further used as a template for the preparation of copper nanoparticles incorporated on mesoporous silica.[3]
WGK
WGK 1
Jan Code
779008-1KG:
779008-VAR:
779008-BULK:
779008-25KG:
779008-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック