Merck
T2450000
ミリスチルトリメチルアンモニウムブロミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
テトラデシルトリメチルアンモニウムブロミド, トリメチル(テトラデシル)アンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥19,900
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
336.39
Beilstein:
3633227
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetrimide
分子量
micellar avg mol wt 27,000
メーカー/製品名
EDQM
凝集数
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trimethyltetradecylammonium bromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T2450000-1EA:
T2450000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric W Crick et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 57, 25-33 (2014-01-28)
The goal of this study was to use a status epilepticus steady-state chemical model in rats using the convulsant, 3-mercaptopropionic acid (3-MPA), and to compare the changes in striatal neurotransmission on a slow (5min) and fast (60s) timescale. In vivo