Merck
1225703
USP
ドキソルビシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
DOX, アドリアマイシン® 塩酸塩, ヒドロキシダウノルビシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥183,200
¥183,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥183,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO11 · HCl
CAS番号:
分子量:
579.98
Beilstein:
4229251
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥183,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
doxorubicin
メーカー/製品名
USP
mp
216 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2A(7153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Doxorubicin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxorubicin Hydrochloride Injection
  • Doxorubicin Hydrochloride for Injection
  • Epirubicin Hydrochloride
  • Epirubicin Hydrochloride Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1225703-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Doxorubicin Hydrochloride for Injection
United States Pharmacopeia, 40(4), 1516-1516 (2022)
Doxorubicin Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia, 42(4), 1514-1514 (2022)
Doxorubicin Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 40(3), 1512-1512 (2020)
Angela A Salim et al.
Organic letters, 16(19), 5036-5039 (2014-09-23)
During a search for inhibitors of oncogenic K-Ras, we detected two known and two new examples of the rare neoantimycin structure class from a liquid cultivation of Streptomyces orinoci, and reassigned/assigned structures to all based on detailed spectroscopic analysis and
Shuai Li et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 10(8), 1480-1489 (2014-07-16)
Amphiphilic copolymers have been paid much attention for controlled drug release for many years due to their obvious advantages. In this study, an acid-triggered drug carrier system capable of rapid intracellular drug release is investigated for potential tumor therapy. The