スキップする
D1069
デスロラタジン
≥98% (HPLC), histamine H1 receptor antagonist, powder
別名:
8-クロロ-6,11-ジヒドロ-11-(4-ピペリジニリデン)-5H- ベンゾ[5,6]シクロヘプタ[1,2,b]ピリジン, Clarinex®, NSC 675447
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥51,000
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥111,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H19ClN2
CAS番号:
分子量:
310.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥51,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
デスロラタジン, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
デスロラタジンは、P19C5幹細胞のin vitro原腸形成モデルにおける胚様体発生に対する作用の試験に用いられています。また、ラットで抗ヒスタミン様薬として使われ、また種々の細胞試験において肺がん(A549)細胞および神経膠芽腫(U87)細胞の処置にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
デスロラタジンは選択的かつ非鎮静性のヒスタミンH1レセプターアンタゴニストで、ロラタジン(クラリチン)の活性型代謝産物であり、花粉症およびアレルギー症状の軽減に用いられ、他の抗ヒスタミン剤よりも眠気を催さない点が特徴です。臨床的に到達しうる血中濃度では心臓K+チャネルをほとんど阻害しません。抗ムスカリン作用/抗コリン作用を有しません。
非鎮静型のH1-受容体アンタゴニスト、抗ムスカリン/抗コリン作働性作用なし。本化合物は新たな抗アレルギー作用および抗炎症作用を有しています。
Legal Information
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR16801173042Y0001584
Desloratadine powder, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D1069
Desloratadine
Desloratidine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1680
Desloratidine
Desloratadine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1173042
Desloratadine
Desloratadine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001584
Desloratadine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デスロラタジン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D1069-50MG04061833558522
D1069-10MG04061833558515