Merck
P45907
Sigma-Aldrich
ピペラジン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,4-ジアザシクロヘキサン, ジエチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,900
100 G
¥3,600
500 G
¥6,100
1 KG
¥11,400
2.5 KG
¥23,900
¥2,900
単価¥3,810割引24%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,900
100 G
¥3,600
500 G
¥6,100
1 KG
¥11,400
2.5 KG
¥23,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2
CAS番号:
分子量:
86.14
Beilstein:
102555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39160301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
145-146 °C (lit.)
蒸気圧:
0.8 mmHg ( 20 °C)
¥2,900
単価¥3,810割引24%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid
expl. lim.
14 %
不純物
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
SMILES記法
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI Key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピペラジン(PZ)はアミン系溶媒です。[1]水性PZの二酸化炭素(CO2)吸収能を測定します。[1][2]本化合物は、カイチュウ属において麻痺を起こすと報告されています。[3]150KでのPZの結晶構造解析から、NH ... N水素結合鎖を有する層状構造の存在が示されています。[4]
アプリケーション
ピペラジンは、N-(ヘテロ)アリルピペラジンの調製に使用されることがあります。[5]
広範囲にわたる医薬品、ポリマー、染料、腐食防止剤、加硫促進剤、及び界面活性剤の中間体です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P45907-5G:
P45907-1KG:
P45907-2.5KG:
P45907-12KG:
P45907-10KG:
P45907-BULK:
P45907-100G:
P45907-500G:
P45907-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carbon dioxide capture with concentrated, aqueous piperazine.
Freeman SA, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 4(2), 119-124 (2010)
Synthesis of N-arylpiperazines from aryl halides and piperazine under a palladium tri-tert-butylphosphine catalyst.
Nishiyama M, et al.
Tetrahedron Letters, 39(7), 617-620 (1998)
Absorption of carbon dioxide into aqueous piperazine: reaction kinetics, mass transfer and solubility.
Bishnoi S and Rochelle GT.
Chemical Engineering Science, 55(22), 5531-5543 (2000)
Investigations on the action of piperazine on Ascaris lumbricoides.
Norton S and De Beer EJ.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 6(5), 898-905 (1957)
Andrew Parkin et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 60(Pt 2), 219-227 (2004-03-16)
The crystal structures of piperazine, piperidine and morpholine have been determined at 150 K. All three structures are characterized by the formation of NH...N hydrogen-bonded chains. In piperazine these are linked to form sheets, but the chains are shifted so
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf