PHR1680
デスロラタジン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
8-クロロ-6,11-ジヒドロ-11-(4-ピペリジニリデン)-5H- ベンゾ[5,6]シクロヘプタ[1,2,b]ピリジン, Clarinex®, NSC 675447
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001584
traceable to USP 1173042
APIファミリー
desloratidine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI Key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Desloratadine is one of the orally active, highly selective peripheral H1 receptor antagonists that does not exert any significant effect on the central and autonomic nervous systems. The potency of desloratadine is more than that of loratadine and it exhibits substantial overall pharmacological profile.[1][2]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
PHR1680-1G:
PHR1680-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック